Mopové systémy pro čisté prostory
Úklidové vybavení pro čisté prostory z nerezové oceli
K dispozici jako jednoduché a dvojité mopové systémy. Příslušenství je zcela autoklávovatelné (lze demontovat na jednotlivé díly) a jeho provedení je v souladu s požadavky GMP.
Kompatibilita úklidového vybavení s čistými prostorami je ověřena dlouhodobými praktickými testy. K dispozici s mopem a rámem mopu. Všechny verze jsou vybavené plochým ždímačem Ringo ES-CR. Lze dovybavit jednotkou pro čištění povrchů. Další příslušenství nebo možnosti přizpůsobení pro určité produkty jsou dostupné na vyžádání.
Systembox EasyMop GMP®
Patentovaný systém MopJump s oddělenou oblastí pro nečistoty umožňuje snadnou impregnaci hlavy mopu a bezkontaktní odstranění nečistot. EasyMop GMP® Systembox je vyhovující pro 10 mopů. Trojité těsnění zajišťuje bezpečné uzavření boxu. Mopy MicroSicuro CR/A jsou vyrobené ze speciálních vláken vyhovujících požadavkům čistých prostor (ISO 5). Materiál je vyvinutý s ohledem na používané impregnační metody.
Vozík se systémem EasyMop GMP je rovněž vyrobený z nerezové oceli, vyhovuje požadavkům GMP, se speciálními autoklávovatelnými kolečky a až se 4 boxy.
Jednoduché a dvojité mopové systémy
Vyberte ze seznamu produktů a upřesněte vyhledávání podle vlastností…