Tampony
Tampony jsou určené k čištění povrchů ve výrobních oblastech, jejichž čistota je zásadní, ale které jsou obtížně přístupné. Významnou roli hrají také při validaci procesu čištění, a to především ve farmaceutickém průmyslu.
K dispozici je široká nabídka tamponů:
- Různé velikosti
- Materiál (tyčka / špička s tamponem)
- Funkčnost (absorbance, emise částic a iontů)
- Také v antistatické (ESD) verzi
- Všechny tampony jsou autoklávovatelné
Souprava pro validaci čistých prostor TOC
Soupravy pro validaci čistých prostor TOC (celkový organický uhlík) jsou navržené pro potřeby farmaceutického průmyslu tak, aby usnadňovaly odběr vzorků pro validaci procesu čištění. Soupravu lze použít také pro měření TOC s analyzátory Sievers, Tekmar-Dohrmann a Anatel A 2000. Souprava obsahuje komponenty pro odběr z 12 resp. 72 různých oblastí ve výrobní oblasti a nabízí efektivní možnost přenosu vzorků z prostředí výroby do laboratoře s minimálním rizikem kontaminace.
Lahvičky jsou vyrobené, analyzované a certifikované pro stanovení <10 ppb TOC pomocí technologie Eagle Picher a vykazují nízkou hodnotu TOC u blanku. Osvědčení o analýze zaručuje sledovatelnost výrobních šarží. Souprava obsahuje štítky, které umožňují označit vzorky odpovídajícím způsobem přímo na místě odběru.
Nabízené tampony:
- Materiál: úpletový polyester
- Nízká tvorba částic
- Díky oddělitelné tyčce lze špičku s tamponem vložit do lahvičky s malými nároky na manipulaci a minimálním rizikem kontaminace
- Dobrá absorpční kapacita
- Velmi dobrá odolnost proti chemikáliím
- Zajištění sterilních podmínek vzorku díky autoklávovatelnosti
- Doplňkové tampony pro soupravu TOC (TX 714K) lze objednat samostatně
- K dispozici také s dlouhou tyčkou (TX 761K)
Tampony pro čisté prostory
Vyberte ze seznamu produktů a upřesněte vyhledávání podle vlastností…