Zvláštní příslušenství pro čisté prostory
Kromě odstranění kontaminantů a částic utěrkami vyžadují jiné čisticí procesy zvláštní příslušenství.
Příkladem mohou být chrániče povrchu pracovních stolů (se stabilním povrchem s omezeným pouštěním vláken, vysoce absorpční střední vrstvou a nepropustnou spodní vrstvou). Tato 3vrstvá konstrukce umožňuje bezpečnou výrobu cytotoxických produktů a bezpečnou likvidaci. Integrovaná zábrana proti průtoku kapalin je odolná vůči agresivním chemikáliím. Protiskluzová spodní strana z polyetylenu udržuje podložku na místě. Podložka leží naplocho a zůstává plochá i po vysušení.
Rukavicové utěrky usnadňují bezpečné čištění těžko dostupných ploch jako jsou vozíky, police nebo trubky v čistých prostorách a kontrolovaných prostředích. Zvýšenou savost umožňují rukavicové utěrky s pěnovým vnitřkem.
Speciální příslušenství
Vyberte ze seznamu produktů a upřesněte vyhledávání podle vlastností…