Podlahové materiály pro čisté prostory
Dekontaminační podlahové materiály využívají patentovaného polymeru k přitažení a zachycení více než 98 % částic přinesených na botách a kolečkách. Částice jsou přirozeně přitahovány povrchem podlahoviny a uvolní se pouze mokrým čištěním. Pro obnovení plné účinnost stačí otřít mopem, opláchnout a osušit.
Díky nízkému profilu (tloušťka pouze 2,5 mm) a zkoseným okrajům svařeným na všech stranách mohou pracovníci obsluhy procházet bez zakopávání a vozíky mohou tlačit bez námahy. Dekontaminační podlahoviny je nutno na podlahu nalepit, což zajišťuje dokonalé upevnění a maximální životnost. Díky své výjimečné odolnosti vůči zatížení je tato podlahovina vhodná nejen pro časté chození, ale také pro těžké zvedací nebo ruční vozíky.
Základní vlastnosti polymeru (bakteriostatický, bezpečný z hlediska elektrostatického výboje, neuvolňující plyny) činí z našeho podlahového materiálu ideální řešení pro řízení kontaminace v prostorách šaten, ve vstupních zónách materiálů a čistých prostorách.