Podložky proti únavě pro čisté prostory
Podložky proti únavě pro čisté prostory nabízí pohodlí polyuretanové rohože a navíc se snadno čistí díky uzavřeným buňkám a neporéznímu povrchu. Podložky jsou vyrobeny z nových surovin a jsou naprosto pevné. Vyznačují se velmi dobrou okolností vůči chemikáliím (kromě organických rozpouštědel) a UV záření a také povrchem s antistatickými vlastnostmi.
Velikost nebo tvar všech podložek lze libovolně přizpůsobit. Vztahuje se na ně 12letá záruka.
Podložky proti únavě
Vyberte ze seznamu produktů a upřesněte vyhledávání podle vlastností…