Lavice na sednutí pro čisté prostory
Lavice na sednutí jsou funkční přepážkou oddělující různé plochy a umožňující kontrolovaný vstup a odchod zaměstnanců pracujících v čistých prostorách nebo kontrolovaných prostředích tak, aby se minimalizovalo množství částic. Vycházková obuv je uložena v přihrádkách umístěných v lavici na sednutí; poté pracovníci čistých prostor přehodí nohy na „čistou“ stranu.
Kompatibilní s čistými prostory, s povrchem na sednutí z nerezové oceli, volitelně z polyetylenu nebo polypropylenu, s přihrádkami na boty nebo bez nich.
Místa jsou očíslovaná tak, aby pracovníkům usnadnila vyhledání místa. Dostupné v provedení z dřevotřísky s melaminovými čely nebo ve speciálním provedení.