Židle a stoličky pro čisté prostory
K dispozici jsou různé varianty židlí pro čisté prostory podle způsobu použití. Náš kompletní sortiment židlí pro čisté prostory dokonale vyhovuje požadavkům čistých prostor. Jejich vhodnost ověřil a zdokumentoval Fraunhoferův ústav pro výrobní technologie.
Vysoká kvalita židlí, včetně minimálních emisí částic a spolehlivého odstranění elektrostatického náboje, byla prověřená celou řadou testů i každodenními zkušenostmi z praxe.
Labster – židle do laboratoří
Kolekce židlí a stoliček Labster je určená speciálně pro sezení v laboratořích nebo ve výrobních prostorách v oblasti biologických věd. Rodina produktů Labster zahrnuje také laboratorní stoličky a zvýšené stoličky s opěrkou, které jsou určené pro speciální oblasti použití.
Otočná stolička pro čisté prostory s možností flexibilního nastavení výšky pomocí vzduchových pružin, s velkým sedákem potaženým černou, částečně vodivou umělou kůží a s různou výškou sedadla. Stabilní základna z litého leštěného hliníku s pěti nohami. Také jako model pro použití na tvrdých podlahových krytinách nebo s otěruvzdornými plastovými kluzáky. Částečně vodivá.
Židle a stoličky
Vyberte ze seznamu produktů a upřesněte vyhledávání podle vlastností…