Případová studie: Řešení čerpadla na míru pro UV lakování
Masterflex® Easy-Load® II hlava čerpadla jako náhrada za membránové čerpadlo v lakovacím zařízení
Situace/výzva
Přední výrobce UV vytvrzovacích a lakovacích zařízení využíval membránová čerpadla k přenosu vrstvy UV nátěru na válečky lakovacího stroje. Membránové čerpadlo vyžadovalo častou údržbu a koncovým uživatelům zvyšovalo provozní náklady. Proto chtěli membránové čerpadlo nahradit přesnějším, spolehlivějším a uživatelsky přívětivým designem.
Naše řešení na míru
Inženýrský tým Masterflex spojil síly se zákazníkem, aby společně nalezli řešení pro výměnu membránových čerpadel. Inženýrský tým doporučil Masterflex® Easy-Load® II s hlavou čerpadla upravenou na míru pro zákazníkovo lakovací zařízení, tým doporučil také použití Norprene® hadic.
Masterflex Easy-Load Pump Head II disponuje automatickým uchycením, které drží hadici bezpečně na místě bez nutnosti ručního nastavování – stačí nasadit hadici a zapnout čerpadlo, čímž se sníží doba nutná pro vkládání hadic. Čtyřválečkový rotor zlepšuje tlakový výkon a mechanickou stabilitu a zároveň snižuje pulzaci. Tím dochází ke snížení výkyvů tlaku. Vylepšená geometrie okluzního lůžka prodlužuje životnost hadice.
Norprenové hadice byly pro toto použití ideální, protože mají vynikající odolnost vůči chemikáliím, teplu, ozónu, ultrafialovému (UV) záření a velmi dlouhou čerpací životnost (při použití tří nejlepších formulací).
Dodaná hodnota
Hlava čerpadla Masterflex Easy-Load II poskytuje spolehlivé a konzistentní dodávání kapaliny s minimálními prostoji výroby. Kombinace čerpadla a motoru byla pro výrobce a jeho koncové uživatele cenově výhodným řešením. Technologie čerpadla Easy-Load obvykle ušetří při každém cyklu údržby 1 až 2 hodiny. To by mohlo znamenat úsporu až 100 až 150 USD za hodinu.