Případová studie: ICC čerpadlo na míru pro radiační terapii a izotopový produkt
Ismatec® Reglo® ICC čerpadlo na míru pro radiační terapii a izotopový produkt
Situace/výzva
Přední výrobce zařízení pro radiační terapii a izotopových produktů potřeboval příslušenství k čerpadlu se 4 nezávisle ovládanými kanály. Potřeboval také vlastní montážní systém, který by vyhovoval konkrétní konfiguraci instalace.
Naše řešení na míru
Řešení projektu probíhalo ve spolupráci s naším inženýrským týmem. Náš tým doporučil čerpadlo Ismatec® Reglo® s nezávislou regulací kanálů (ICC) s na míru vyrobenou montážní deskou. Na míru byl vyhotoven kompletní čerpací systém.
Vícekanálová peristaltická čerpadla Reglo ICC umožňují uživateli individuálně regulovat průtok a směr průtoku v každém kanálu. Čerpadlo umožňuje nepřetržité čerpání nebo přesné dávkování až do 35 ml/min s možností dvousměrného průtoku v každém kanálu. Nezávislá kalibrace kanálu navíc minimalizuje rozdíly mezi hadicemi, což vede k vysoce přesné kalibraci.
Dodaná hodnota
Zákazník si nové čerpadlo na míru snadno nainstaluje do vybrané skříňky. Naše rychlá reakce umožnila zákazníkovi dodržet plán uvedení produktu na trh. Montážní sestava, kterou si zákazník sám navrhl, uspořila zákazníkovi na každé jednotce 200 USD za práci.