Fotometrická metoda BOD
BOD je test fotometrickou buňkou od společnosti Merck
- Kalibrovaná analytická činidla odpovídající standardům pro bezpečnost
- Systém čárových kódů umožňuje rychlé a jednoduché použití
- Ucelená dokumentace kontroly jakosti pro každý test
- Stále je nutno provádět pětidenní inkubaci, ale analýza obsahuje méně kroků manipulace ve srovnání s ostatními metodami