Chlor (volný a celkový)
Společnost VWR nabízí různé alternativy k měření volného a celkového chloru.
- Kolorimetrická metoda s DPD činidly připravenými k použití, testovacími soupravami, kolorimetry a spektrofotometry
- Elektrochemická metoda s pohotovými snímači poskytne výsledky za méně než 1 minutu (nová revoluční metoda). Široký testovací rozsah: od 0,02 mg/l do 10 mg/l
- Titrimetrická metoda, DPD metoda podle evropské normy EN ISO 7393-1
Kolorimetrická metoda
Kolorimetrická metoda s DPD činidly připravenými k použití, testovacími soupravami, kolorimetry a spektrofotometry...