BOD ředění
Normalizovaná metoda měření BOD podle normy EN 1899-1 a DIN EN 1899-2, oficiální metoda EPA.
- Jednoduchá správa vzorků
- Automatický výpočet BOD
- Schválení EPA
Samomíchací kyslíkové čidlo StirrOx G pro stanovení kyslíku v lahvích Karlsruhe umožňuje:
- Konstantní průtok pro vysokou reprodukovatelnost;
- Není nutné provádět kalibraci počátku;
- Okamžitá připravenost k měření.