Analýza chemické spotřeby kyslíku (CHSK)
Chemická spotřeba kyslíku (CHSK) pro vodu se stanovuje dichromanovou metodou po vyluhování.
Společnost VWR nabízí 2 řešení pro měření CHSK:
- Rychlá metoda
- Oficiální metoda
Rychlá metoda CHSK, Hach
Rychlá metoda CHSK, Hach
Kompletní systémy pro analýzu CHSK, široký sortiment připravených činidel pro CHSK (bez potřeby ředění vzorků), reaktor a spektrofotometry.
Další informace
Oficiální metoda CHSK
Oficiální metoda CHSK
Vzorek je nejdříve mineralizován v ruční nebo automatické vyluhovací jednotce s odpovídajícími činidly.