Inkubátory pro měření BSK
Všechny metody měření BSK vyžadují uchovávání vzorků při teplotě 20 °C (68 °F) po dobu 5 dnů. Společnost VWR nabízí široký sortiment inkubátorů s řízenou teplotou.
Řada Lovibond®
6 modelů; 2 až 40 °C (0,1 °), 135 až 445 l
Řada Velp
6 modelů; pevně daná teplota nebo 3 až 50 °C (0,1 °), 120 až 215 l
Řada WTW
- OxiTop® Box: pevně daná teplota 20 °C ± 0,5 °C
- 5 modelů; 10 až 40 °C (0,5 °), 180 až 500 l