Respirační BSK: měření BSK s autokontrolou
Snížení hladiny kyslíku (spotřebovávaného mikroorganismy) vyvolá určitý tlakový rozdíl, který se měří snímačem tlaku. Praktické provedení a snadné používání!
Aplikace pro respirometrické metody měření BSK
- Respirometrické stanovení BSK5 v domovních odpadních vodách, WTW (součást skupiny Xylem)
- Respirometrické stanovení BSK5 v odpadních vodách znečištěných organickými či anorganickými toxiny nebo inhibitory, WTW (součást skupiny Xylem).
- Dohled nad systémy pro měření BSK podle normy DIN/ISO 9000 a požadavků SVP, WTW (součást skupiny Xylem)
BSK, OxiTop®-i, WTW
Systém OxiTop® pro respirometrické měření BSK(5) s autokontrolou u neředěných vzorků (až do BSK 4 000 mg/l).
BOD, Oxitop®-IDS Wireless, WTW
Pro BSK (do 4 000 mg/l) a všechny ostatní respirometrické studie, prostřednictvím konektivity Bluetooth® pracuje s přístroji Multi 3630 IDS nebo 3620 IDS (pH/vodivost/DO/turbidita).
Snímač BSK, Velp
Systém pro respirometrické měření BSK(5) s autokontrolou u neředěných vzorků (až do BSK 999 mg/l).
Snímač BSK EVO, bezdrátový, Velp
Správa dat a podávání zpráv s bezdrátovým přenosem dat do exkluzivního softwaru BODSoft™. 80 vzorků paralelně (až do BSK 999 mg/l).