Předpisy/normy
Jakost vody
ISO 6059 | Stanovení sumy vápníku a hořčíku - odměrná metoda s EDTA |
ISO 6058 | Stanovení vápníku - odměrná metoda s EDTA |
EN ISO 9963-1 | Stanovení kyselinové neutralizační kapacity (KNK) - Část 1 |
EN ISO 9963-2 | Stanovení uhličitanové KNK - Část 2 |
ISO 9297 | Stanovení chloridů. Argentometrické stanovení s chromanovým indikátorem (metoda podle Mohra) |
ISO 7393-1 | Stanovení volného a celkového chloru. Část 1: Odměrná metoda s N,N-diethyl-1,4-fenylendiaminem |
ISO 7393-2 | Stanovení volného a celkového chloru. Část 2: Kolorimetrická metoda s N,N-diethyl-1,4-fenylendiaminem |
ISO 15705 | Stanovení chemické spotřeby kyslíku - metoda ve zkumavkách |
ISO 6060 | Stanovení chemické spotřeby kyslíku |
ISO/CD 25814 | Stanovení rozpuštěného kyslíku. Elektrochemická metoda s membránovou sondou |
ISO/DIS 7887 | Kontrola a stanovení barvy |
ISO 7027 | Stanovení zákalu |
ISO 10359-1 | Stanovení fluoridů. Část 1: Elektrochemická metoda pro pitné a málo znečištěné vody |
ISO 5664 | Stanovení amonných iontů. Odměrná metoda po destilaci |
ISO 10523 | Stanovení pH |
ISO 27888 | Stanovení vodivosti |
ISO 11923 | Stanovení rozptýlených materiálů filtrací s filtrem ze skleněných vláken |