Peristaltické čerpadlo Masterflex® a řešení pro manipulaci s tekutinami
Carousel
Systémy peristaltických čerpadel Masterflex® konstruované s ohledem na dlouhou životnost poskytují vynikající přesnost a opakovatelnost a zajišťují optimální výkon od fáze výzkumu až po rozšířenou výrobu.
Naše čerpadla se mohou pochlubit nejnovější biometrickou technologií, včetně MasterflexLive® s možností připojení ke cloudu, snadným ovládáním a výměnou hadic – jedná se o nenáročné a nákladově efektivní řešení vašich potřeb v oblasti peristaltických čerpadel.
Vyberte si v naší rozmanité řadě peristaltických čerpadel z širokého rozmezí průtoků:
- Řada Masterflex Ismatec® od 0,0001 do 365 ml/min
- Řada Masterflex L/S® od 0,00005 do 3400 ml/min
- Řada Masterflex I/P® 0,001 až 26 l/min
- Řada Masterflex B/T® 0,3 až 42 l/min
Díky více než 10 000 variantám čerpadel a mnoha složením hadic najdete u značky Masterflex® přesně to, co potřebujete.
Přední produkty pro biofarmacii i jiná odvětví
Peristaltická čerpadla
Chytré čerpací systémy MasterSense™
NOVÁ integrovaná technologie senzorů, intuitivní dotykový displej a vzdálené monitorování MasterflexLive® pro biofarmaceutický průmysl budoucnosti
Najděte si své čerpadloVlastnosti a výhody řešení pro manipulaci s kapalinami
Naše řešení pro manipulaci s kapalinami jsou navržena tak, aby podporovala všechny aspekty vaší činnosti. Náš systém podporuje sledovatelnost a IQ/OQ/PQ.
Naše čerpadla se těší dlouhodobé důvěře v těchto oblastech:
- Zpracování biologického materiálu
- Přívod chemikálií
- Potraviny a nápoje
- Dávkování kosmetiky Hatchers
- Inkousty/nátěry
- Buničina a papír
- Polovodiče
- Voda a odpadní vody
Naše čerpadla mají navíc bezkonkurenční výhody, mimo jiné:
- odolnou patentovanou konstrukci, která se v náročných podmínkách nerozpadne
- špičkovou kvalitu, která se vyznačuje přesností, precizností a opakovatelností
- Vysokoobjemový systém, v němž je kapalina v kontaktu pouze s materiálem hadic
Řešení pro manipulaci s kapalinami – od výzkumu až po výrobu
Zaměřeno na úspěch celé vaší dráhy toku kapalin – od výzkumu až po výrobu
Společnost Masterflex® usiluje o váš úspěch od laboratorního výzkumu až po plnou výrobu. Naše robustní čerpadla a hadice mají vysokou odolnost, což v rámci vědeckého procesu znamená méně rušivých procesů, ale i spolehlivou přesnost a plný soulad s normami, opatřeními a předpisy.
Vybrané produkty
Služby na míru a nástroje
Řešení na míru
Spolupráce při řešení čerpadel vyrobených na míru – realizace nápadů již více než 50 let.
Další informace
Hadice řezané na míru
Jsme flexibilní, abychom vyhověli vašim potřebám a ušetřili vám čas i peníze. Zvolte si typ hadice, délku a množství.
Další informace
MasterflexLive®
S MasterflexLive® budete mít možnost monitorovat vaše čerpadla v reálném čase.
Další informace
Jednorázová řešení Masterflex
Váš zdroj jednorázových sterilních sestav pro biologické zpracování
Další informace
Chemická kompatibilita
Vyhledejte svou chemikálii a zjistěte její účinek na stovky různých materiálů
Další informace
Nástroj pro výběr Masterflex
Najděte doporučený balíček systému peristaltického čerpadla po zodpovězení méně než 6 otázek!
Další informace
Společnost Masterflex® je součástí společnosti Avantor
Připojte se k Masterflex® (součásti společnosti Avantor) a zůstaňte v obraze v oblasti pokročilých a inovativních řešeních kapalinových cest s:
- Případové studie
- Webináře
- Průvodci a návody
Vždy rozšiřujeme naše produktové řady s cílem zlepšit služby, které vám poskytujeme. Zobrazit všechny produkty Masterflex.