Jednorázové kombinézy
Jednorázové kombinézy zajišťují jak ochranu citlivých produktů, tak ochranu pracovníků. Jsou vyrobené speciálně k zamezení kontaminace částicemi a vzniku statické elektřiny.
Jednorázové kombinézy pro čisté prostory jsou vyrobené z odlišných materiálů (Tyvek, polypropylen, prodyšná tkanina SMS, polyetylen, netkaná textilie, čistá tuhá textilie).
K dispozici jsou sterilní i nesterilní verze jednorázových kombinéz pro čisté prostory s elastickým zápěstím a kotníky.
Na vyžádání s možností integrované kukly. Kukly jsou k dispozici i jednotlivě.
Jednorázové kombinézy
Vyberte ze seznamu produktů a upřesněte vyhledávání podle vlastností…