Sterilní roztoky pro povrchy v čistých prostorách
Roztoky jsou před plněním a balením přefiltrovány v podmínkách čistých prostor přes 0,2µm filtr a poté se provádí buď aseptické plnění, nebo terminální ozáření. 
Neutrální čisticí prostředky
  • Vysoce pěnivý tekutý čisticí prostředek, pH neutrální
  • Filtrace přes 0,2µm filtr, ošetření gama zářením, dvojité balení
  • Dodání s osvědčením o analýze, ozáření a sterilitě
  • Jednotka: 100x 30ml nebo 50x 50ml koncentrát
Etanol a IPA
  • Široký výběr dezinfekčních prostředků
  • V souladu s normami CEN 1276, CEN 1650 a CEN 13697
  • Filtrace přes 0,2µm filtr, ošetření gama zářením (900 ml) nebo aseptické plnění (5 l), dvojité balení
  • V případě potřeby dodání s osvědčením o analýze, sterilitě a ozáření
  • Denaturovaný etanol: 70 % etanol, 30 % voda (WFI), denaturace prostřednictvím IPA
  • Izopropylalkohol: 70 % izopropylalkohol, 30 % voda (WFI)
  • K dispozici také ve formě aerosolu s čištěnou vodou
  • Jednotka: 6x 900ml láhev s rozprašovačem, 6x 1l láhev s rozprašovačem
    4x 5l nebo 2x 5l kanystr, 12x 300ml aerosol
Sporicidní dezinfekční prostředky
  • Dvousložkový systém pro výrobu oxidu chloričitého
  • V souladu s normami CEN 1276, CEN 1650, CEN 13697 a CEN 13704
  • Filtrace přes 0,2µm filtr, aseptické plnění a dvojité balení
  • Dodání s osvědčením o analýze a sterilitě
  • Na bázi oxidu chloričitého
  • V souladu s požadavky na střídání amfoterních dezinfekčních prostředků
  • Účinek proti sporám nastupuje během 5 - 8 minut!
  • Jednotka: 25x (2x 100 ml) koncentrát, 
    4x (4,9 l + 100 ml) prostředek ihned k použití
Amfoterní dezinfekční prostředky
  • Vysoce účinné povrchově aktivní dezinfekční prostředky
  • V souladu s normami CEN 1276, CEN 1650 a CEN 13697
  • Filtrace přes 0,2µm filtr, aseptické plnění a dvojité balení
  • Dodání s osvědčením o analýze a sterilitě
  • K dispozici ověřené HPLC a titrační testovací metody
  • V souladu s požadavky na střídání sporicidních dezinfekčních prostředků nebo dezinfekčních prostředků na bázi QAC
  • Jednotka: 50x 50ml nebo 50x 100ml koncentrát,
    6x 900ml láhev s rozprašovačem, 4x 5l nebo 2x 5l kanystr 
Dezinfekční prostředky na bázi kvartérních amoniových sloučenin
  • Vysoce účinné povrchově aktivní dezinfekční prostředky na bázi kvartérních amoniových kationtů
  • Filtrace přes 0,2µm filtr, aseptické plnění a dvojité balení
  • Dodání s osvědčením o analýze a sterilitě
  • Vysoká kompatibilita s materiály
  • Pro široký rozsah použití
  • Jednotka: 50x 25ml nebo 50x 100ml koncentrát,
    6x 900ml láhev s rozprašovačem, 4x 5l nebo 2x 5l kanystr