Performance level 3: vysoký výkon, když je citlivost prvořadá
Chraňte své nejcennější vzorky a dodávejte konzistentní a reprodukovatelné výsledky u těch nejnáročnějších analýz
Naše produkty Thermo Scientific™ SureSTART™ třídy Performance Level 3 jsou baleny v čistých prostorách, aby byly chráněny před vlivy prostředí, a obsahují co nejnižší množství kovů, extrahovatelných a vyluhovatelných látek. Díky tomu můžete s jistotou a konzistentně dosahovat citlivosti a selektivity i u těch nejnáročnějších analytů.
Pokud od svých metod očekáváte maximální výkonnost a zároveň tu nejvyšší míru bezpečnosti a integrity vzorků, naše produkty třídy Performance Level 3 splní všechny vaše potřeby. Vybírejte si produkty se třemi vlnkami.
Máte analyty, které jsou náchylné k adsorpci na skle? Tak proč nevyzkoušet naši technologii skla třídy GOLD, které bylo navrženo speciálně s ohledem na tyto náročné polární analyty, a naše salinizované vialky a vložky.
Tento sortiment obsahuje vialky Thermo Scientific™ SureStop™, které při použití s 9mm víčky AVCS™ přinášejí vždy optimální těsnění. Systém SureStop™ pro vialky a víčka AVCS™ je speciálně navržen tak, aby zabránil selhání vialek se šroubovacím závitem, například kvůli nesprávnému úhlu víčka, deformaci víčka, uvolnění septa nebo protlačení septa, což brání nesprávnému zavedení vzorkovací jehly a odparu vzorku.
Naše septa třídy Performance Level 3 mají tu nejvyšší čistotu. Byla upravena s ohledem na odstranění všech těkavých látek s nízkou a střední teplotou varu, takže zůstaly jen ty nejnižší extrahovatelné a vyluhovatelné látky. V rámci této výkonnostní třídy máme i měkká septa pro maximální výkonnost jehel. Tyto produkty nabízejí ochranu i pro ty nejkřehčí jehly s tím největším průměrem, a vlákna SPME. Nabízíme i septa kompatibilní s vysokými teplotami.
- Všechny produkty v rámci této výkonnostní třídy jsou vhodné pro aplikace GC, HPLC/UHPLC a aplikace s analýzou nominální hmotnosti a přesné hmotnosti s vysokým rozlišením (HR-AM).
- Objemy od 0,2 ml do 20 ml pokrývající omezené objemy vzorků až po headspace analýzy.
- V rámci třídy Performance Level 3 najdete sady MSCERT a MSCERT+, certifikace LC/GC.
Certifikace podle specifikací
- Všechny vialky Thermo Scientific™ SureSTART™ mají ověřené rozměry.
- Automatická optická kontrola a kontrola průměrů pro zajištění kritických rozměrů a tolerancí.
- Splňují všechny příslušné požadavky lékopisů USA, EU a JPN.
- Uniformní a bez vad
Sledovatelnost šarže
- 100 % sledovatelnost v průběhu výrobního procesu
- Na vyžádání je k dispozici certifikát shody podle čísla šarže
Produkty třídy Performance Level 3 zahrnují:
Vialky/víčka SureSTART™
-
2 ml, standardní, skleněné: barva jantarová/čiré
Krimpovací 2 ml/11 mm, krimpovací víčka (magnetická ocel a hliník)
Šroubovací, 2 ml (standardní a SureSTOP™)/9 mm, šroubovací, víčka AVCS™
Nacvakávací, 2 ml/11 mm, nacvakávací a krimpovací víčka (magnetická ocel a hliník)
-
Skleněné, třída GOLD: barva jantarová/čiré, vialky a vložky
2 ml, šroubovací a krimpovací, třída GOLD (standardní a SureSTOP™)/9 mm, šroubovací víčka AVCS™, krimpovací víčka, 11 mm (magnetická ocel a hliník)
2 ml, vložky, třída GOLD
-
Mikrovialky pro vzorky < 2 ml
Krimpovací mikrovialky < 2 ml / krimpovací víčka, 11 mm
Šroubovací mikrovialky < 2 ml / 9 mm, šroubovací víčka
Šroubovací mikrovialky s celkovou výtěžností, 1,5 ml/ 9 mm, šroubovací víčka
Šroubovací mikrovialky, vysoká výtěžnost, 1,7 ml / 9 mm, šroubovací víčka
Šroubovací mikrovialky TPX, 0,02 ml / 9 mm, šroubovací víčka
Mikrovialky < 2 ml, nacvakávací / 11 mm, nacvakávací a krimpovací víčka
Mikrovialky, nacvakávací, celková výtěžnost, 1, 5 ml < 2 ml / 11 mm, nacvakávací a krimpovací víčka
Mikrovialky, nacvakávací, vysoká výtěžnost < 2 ml /11 mm, nacvakávací a krimpovací víčka
-
Vložky
-
Skleněné, headspace analýza
Krimpovací 6, 10, 20 ml / 20 mm, krimpovací víčka (magnetický plech a hliník)
-
Vialka/víčko Sady sept
Sady šroubovacích vialek/víček, certifikace HPLC &GC:
2 ml, šroubovací/9 mm, víčka (obsahuje vialky SureSTOP™/víčka AVCS™)
Sady šroubovacích vialek/víček, certifikace MS:
2 ml, šroubovací/9 mm, víčka (obsahuje vialky SureSTOP™/víčka AVCS™)
Sady šroubovacích vialek/víček, certitikace MS+, předem vyčištěné:
šroubovací varianty 0,2, 1,5 a 2 ml (obsahuje vialky SureSTOP™/víčka AVCS™)
Certifikované sady, šroubovací, víčka TOC:
certifikované, šroubovací 40 ml/ 24 mm, víčka
Certifikované sady, šroubovací, sady víček:
skleněné 0,2, 2 ml (zahrnuje SureStop™) nebo TPX a víčka PP nebo AVCS™ se silikonovými/PTFE septy.
K dispozici jsou i lepená septa.
Krimpovací kleště, dekrimpovací kleště a kleště na odstraňování víček SureSTART™
Krimpovací kleště, dekrimpovací kleště a kleště na odstraňování víček
Sady čelistí pro programovatelné elektronické vysoce výkonné krimpovací stanice
Elektronické krimpovací a dekrimpovací kleště na vialky
Elektronické ruční krimpovací kleště a dekrimpovací kleště
Základna s příslušenstvím ke krimpovací stanici (základní deska a tyč)
Mikrotitrační destičky SureSTART™ WebSeal™
Sady skleněných vložených mikrotitračních destiček WebSeal™ Plate+ s 96 jamkami
Mikrotitrační destičky WebSeal™ Plate+, skleněné, potahované
Příslušenství sad SureSTART™ WebSeal™
Mikrotitrační destičky WebSeal™ s 96 jamkami: silikonové/PTFE sady
Mikrotitrační destičky WebSeal™ s 96 jamkami a sady příslušenství
PP mikrotitrační destičky WebSeal™ a sady stojanů
Sady vložených mikrotitračních destiček WebSeal™, čiré sklo, se samostatnými víčky
Mikrotitrační destičky WebSeal™ s čárovým kódem pro systémy Thermo Scientific™ Vanquish™