Pracovní postupy v potravinářství a nápojovém odvětví
Ať už testujete přítomnost kontaminantů nebo vyvíjíte nový výrobní proces, jsme připraveni vám pomoci. Naše nové produkty a řada řešení Thermo Scientific™ vám umožní dodávat bezpečné a vysoce kvalitní potravinářské výrobky, jaké zákazníci očekávají. Máme nejrozsáhlejší sortiment chromatografických spotřebních materiálů pro pracovní postupy v potravinářství a nápojovém odvětví – od přípravy vzorků až po jejich zabezpečení a separaci.
Výběr produktů
Disperzní SPE HyperSep (QuEChERS)
Rychlý a snadný přístup k přípravě vzorků při analýze pesticidů. Pohodlná extrakce a čištění pesticidů v potravinách a jiných složitých matricích.
Uzávěry AVCS a lahvičky SureStop
Již žádné subjektivní hodnocení, zda byl vyvinut optimální tlak a lahvička byla těsně uzavřena. Lepší analytické výsledky a snížený výskyt analytických chyb, jež jsou důsledkem odpařování rozpouštědla z nedostatečně utěsněných lahviček.
Target2 Filters
Ensure reliable elimination of both particles and micro organisms in the sample preparation process, providing consistent and reliable experimental results for a range of samples and applications.
Kolony pro GC
Prémiový standard ve výkonu kolon pro GC, poskytující nízký únik, vynikající reprodukovatelnost a vysokou úroveň netečnosti.
Kolony Accucore pro HPLC a UHPLC
Částice s pevným jádrem umožňující vysokorychlostní separace s vysokým rozlišením při významně nižších protitlacích, než jaké jsou spojeny s UHPLC.
Kolony Hypersil
Kolony Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ nabízejí specialistům na chromatografii vynikající tvar píku pro chromatografii s reverzní fází, iontovou výměnou, HILIC nebo s normální fází.
Příslušenství pro GC (stříkačky, septa, linery a feruly)
Rozsáhlý sortiment příslušenství pro GC, navržený tak, aby poskytoval optimální funkčnost systému pro dnešní náročné požadavky analytické GC.
Webseal
A comprehensive range of well plate solutions enabling high sample integrity for high density sample handling in chromatography.