Třída Performance Level 1: každodenní analýzy, koncentrace sloučenin na snadno zjistitelné úrovni.
Splňte své chromatografické potřeby
Vyberte si tu správnou vialku pro své chromatografické analýzy. Produkty Thermo Scientific™ SureSTART™ třídy Performance Level 1 jsou určeny pro každodenní chromatografické analýzy. Poskytují cenově dostupnou volbu pro použití se všemi typy přístrojů GC a HPLC/UHPLC. Pokud ověřujete přítomnost sloučeniny a její kvantifikaci pomocí detekčních technik, například UV/Vis, PDA, RI, ELSD, FLD, FID, NPD, ECD, TCD nebo FPD, naše produkty třídy Performance Level 1 jsou pro vás ideálním řešením – vybírejte produkty s jednou vlnkou.
V rámci třídy Performance Level 1 naleznete celý sortiment vialek (skleněné, plastové, < 2 ml, 2 ml a na headspace analýzy). V rámci této výkonnostní třídy najdete také velký výběr standardních a lepených víček kompatibilních s robotickými autosamplery. Potřebujete zátky? Ty lze rovněž nalézt v rámci této výkonnostní třídy.
- Baleno v materiálu, který byl testován a vybrán s ohledem na čistotu
- Všechny produkty v rámci této výkonnostní třídy jsou vhodné pro použití s GC a HPLC/UHPLC
Certifikovaná specifikace
- Všechny vialky Thermo Scientific™ SureSTART™ jsou rozměrově ověřeny, aby byla zajištěna kompatibilita s autosamplery
- Automatická optická a měřicí kontrola pro zajištění kritických rozměrů a tolerancí
- Vialky splňují všechny příslušné požadavky lékopisů USA, EU a JPN.
- Uniformní a bez vad
Sledovatelnost šarže
- 100 % sledovatelnost v průběhu výrobního procesu
- Na vyžádání je k dispozici certifikát shody podle čísla šarže
Produkty s výkonnostní třídou 1 zahrnují:
Vialky/víčka SureSTART™
-
Skleněné: barva jantarová/čiré
Šroubovací, 2 ml/9 mm, šroubovací víčka
Krimpovací, 2 ml/11 mm, krimpovací víčka (magnetická ocel a hliník)
Headspace, krimpovací, 20 ml/20 mm, víčka
-
Plastové mikrovialky: polypropylenové (PP) pro < 2 ml
Šroubovací, PP, 2 ml/9 mm, šroubovací víčka
Nacvakávací, 2 ml, PP/víčka: 11 mm, nacvakávací a krimpovací víčka
-
Zátky
Krimpovací kleště, dekrimpovací kleště a kleště na odstraňování víček SureSTART™
Krimpovací kleště, dekrimpovací kleště a kleště na odstraňování víček
Sady čelistí pro programovatelné elektronické vysoce výkonné krimpovací stanice
Elektronické krimpovací a dekrimpovací kleště na vialky
Elektronické ruční krimpovací kleště a dekrimpovací kleště
Základna s příslušenstvím ke krimpovací stanici (základní deska a tyč)
Mikrotitrační destičky SureSTART™, podložky, těsnicí pásky, ruční aplikátory
Mikrotitrační destičky WebSeal™: plastové, nepotahované, nesterilní, chromatograficky testované
Podložky a těsnicí pásky WebSeal™, nesterilní, s ručními aplikátory