Lahvičky a mikrotitrační destičky pro autosampler SureSTART
3 samostatné úrovně funkční způsobilosti rozlišené podle funkční způsobilosti a hodnoty – vyberte správný produkt Thermo Scientific pro své potřeby™ SureSTART™ jednoduchý, čirý produkt se snadnou manipulací.
Dokáže rozšířit možnosti vašeho rozpočtu na spotřební materiál
Získejte další hodnotu díky množstevním slevám – čím více nakoupíte, tím více ušetříte.
Zajištěná kvalita, funkční způsobilost a kompatibilita
Vhodné pro všechny značky přístrojů pro HPLC/UHPLC nebo GC, které jsou v současné době na trhu. Díky více než 40 letům zkušeností s dodávkami lahviček a mikrotitračních destiček certifikované produkty SureSTART™ trvale splňují požadavky na produkty „jejichž kvalita má zásadní význam“.
Zajistíme vám dodávky našich inovačních patentovaných produktů, které minimalizují odpařování vzorků, zajišťují bezpečnost vzorku a nízkou hodnotu adsorpce sloučenin podle vašeho výběru, abyste bez námahy splnili regulační požadavky.
Zjistěte více o řešeních SureSTART™ pro manipulaci se vzorky:
5 důvodů, proč zvolit SureSTART
Zajištění nové úrovně funkční způsobilosti a přesnosti výsledků.
Nejlepší analýza začíná u produktů umožňujících využití správných postupů.
Zjistěte více o SureSTART
Úroveň funkční způsobilosti 1: běžné analýzy s potvrzením pomocí chromatografie
Vhodné pro aplikace kontroly kvality QA/QC pomocí základních detektorů, bez MS: UV/Vis, PDA, RI, ELSD, FLD, FID, NPD, ECD, TCD nebo FPD.
Úroveň funkční způsobilosti 2: analýza s vysokou kapacitou zpracovaných vzorků; se zaměřením na odolnost a reprodukovatelnost
Vhodné pro běžné aplikace kontroly kvality QA/QC s využitím hmotnostní spektroskopie (MS). Koncentrace sloučenin, které lze snadno zjistit nebo na jejichž detekci nejsou kladeny vysoké nároky.
Úroveň funkční způsobilosti 3: vysoká funkční způsobilost, při vysokých nárocích na citlivost
Vhodné pro náročné aplikace zaměřené na výzkum s využitím hmotnostní spektroskopie (MS). Koncentrace sloučenin v blízkosti nebo na hranici detekce použité metody.