Performance Level 2: vysokokapacitní analýza, když záleží na robustnosti a reprodukovatelnosti
Připravte svůj vysokokapacitní systém na vzorky
v regulovaných prostředích pro splnění všech předpisů
Vyberte si produkty Thermo Scientific™ SureSTART™ třídy Performance Level 2. Zajišťují vysokou kvalitu dat během nepřerušovaných procesů při vysokokapacitních aplikacích využívajících GC, HPLC/UHPLC se systémy MS (jednoduchý nebo trojitý kvadrupól). Tyto vialky třídy 2 používejte pro rutinní aplikace QA/QC, u kterých jsou hladiny analytu dosažitelné, případně blízké úrovni detekce metody. Tyto produkty mají velmi nízký obsah kovů a extrahovatelných a vyluhovatelných látek a splňují přísné normy, abyste vyhověli příslušným regulačním požadavkům. Jsou certifikovány podle specifikací, aby byly zajištěny příslušné fyzické rozměry a kompatibilita s autosamplery.
Pokud potřebujete produkty, které podporují rutinní analýzy, jsou tu pro vás naše produkty třídy Performance Level 2. Vybírejte si produkty se dvěma vlnkami.
V rámci třídy Performance Level 2 najdete sortiment sad (včetně naší řady EPA a řady pro scintilaci), vialek a víček, vložky, septa a zátky.
- Všechny produkty této výkonnostní třídy jsou vhodné pro aplikace GC, HPLC/UHPLC a hmotnostní spektrometrii (MS)
- Objemy od 0,3 ml do 20 ml pokrývající omezené objemy vzorků až po headspace analýzy
Certifikace podle specifikací
- Všechny vialky Thermo Scientific™ SureSTART™ jsou rozměrově ověřeny, aby byla zajištěna kompatibilita s autosamplery
- Automatická optická a měřicí kontrola pro zajištění kritických rozměrů a tolerancí
- Vialky splňují všechny příslušné požadavky lékopisů USA, EU a JPN.
- Uniformní a bez vad
Sledovatelnost šarže
- 100 % sledovatelnost v průběhu výrobního procesu
- Na vyžádání je k dispozici certifikát shody podle čísla šarže
Produkty třídy Performance Level 2 zahrnují:
Vialky/víčka SureSTART™
-
Skleněné: barva jantarová/čiré
Šroubovací 2 ml
Nacvakávací, 2 ml/11 mm, nacvakávací a krimpovací víčka (magnetická ocel a hliník)
Krimpovací, 2 ml/11 mm, krimpovací víčka (magnetická ocel a hliník)
Mikrovialky, šroubovací, 1,7 ml – vysoká výtěžnost
9 mm, AVCS™, šroubovací víčka
-
Vložky
-
Sklo headspace: barva jantarová/čiré
Krimpovací, 10 ml
Krimpovací, 20 ml
20 mm, krimpovací víčka (magnetická ocel a hliník)
20 mm, septa (na vialky 10 + 20 ml)
Šroubovací, 4 ml
13 mm, šroubovací víčko
Šroubovací, 10 ml
Šroubovací, 20 ml
Přesná šroubovací víčka, 18 mm
-
Vialka/víčko Sady sept
Šroubovací vialka, 2 ml, SureSTOP™ /sady víček AVCS™, certifikace podle specifikace
Sady šroubovacích vialek/víček, certifikace EPA
Šroubovací vialky z čirého skla, 20 ml, sady šroubovacích víček s plným vrškem pro scintilaci, 24 mm, certifikace podle specifikace
Krimpovací kleště, dekrimpovací kleště a kleště na odstraňování víček SureSTART™
Krimpovací kleště, dekrimpovací kleště a kleště na odstraňování víček
Sady čelistí pro programovatelné elektronické vysoce výkonné krimpovací stanice
Elektronické krimpovací a dekrimpovací kleště na vialky
Elektronické ruční krimpovací kleště a dekrimpovací kleště
Základna s příslušenstvím ke krimpovací stanici (základní deska a tyč)
Mikrotitrační destičky, podložky, těsnicí pásky, ruční aplikátory SureSTART™
Certifikované mikrotitrační destičky WebSeal™, plastové, nepotahované, nesterilní
Podložky a těsnicí pásky WebSeal™, nesterilní