Pracovní postupy pro biologické vědy
Inovativní produkty od přípravy vzorků po manipulaci s nimi a jejich separaci, umožňující spolehlivou identifikaci a charakterizaci vzorků ve vašich pracovních postupech pro biologické vědy.
SOLA Products (Cartridges & Plates)
Thermo Scientific™ SOLA™ products provide unparalleled performance characteristics for bioanalysis compared to conventional SPE due to the innovative fritless design.
DNAPac PA200 (family)
DNAPac™ PA200 AND PA200 RS (Rapid Separation UHLC) anion exchange columns are designed specifically to provide fast, high-resolution separations of single stranded nucleic acids.
Propac
Achieve ultrahigh resolution and high efficiency separations of proteins and glycoproteins, monoclonal antibodies, biosimilars, and charge variants.
Kolony MAbPac™ pro RP LC
Pro vysokoúčinnou charakterizaci monoklonálních protilátek (mAb), fragmentů, variant, konjugátů protilátek s léčivy (ADC), PEGylovaných proteinů a proteinů specifických pro dva antigeny pomocí HPLC a LC/MS na reverzní fázi (RP).
Kolony MAbPac™ SCX-10 pro LC
Používají se k vysokoúčinné analýze monoklonálních protilátek (mAb) a souvisejících variant s vysokým rozlišením. Jedinečná neporézní pelikulární pryskyřice poskytuje schopnost rozlišit a rozdělit varianty mAb, které se liší pouhým jedním nabitým zbytkem.
Kolony MAbPac™ SEC-1
Pro analýzu monoklonálních protilátek se separací s vysokým rozlišením, včetně monomerů, agregátů a fragmentů Fab a Fc vznikajících při proteolýze.
Kolony MAbPac™ HIC-10
Silikagelová kolona s vysokým rozlišením určená k separaci monoklonálních protilátek (mAb) a příbuzných biologických molekul pomocí hydrofobní interakce.
Kolony MAbPac™ HIC-20 pro HPLC
Používají se k separaci monoklonálních protilátek (mAb), fragmentů mAb a oxidovaných variant pomocí hydrofobní interakční chromatografie (HIC). Jedinečné chemické složení této silikagelové kolony nabízí vysoké rozlišení a vynikající selektivitu.
Kolony MAbPac™ HIC-butyl pro HPLC
Používají se k separaci monoklonálních protilátek (mAb) a konjugátů protilátek s léčivy (ADC). Tato kolona je založená na hydrofilních neporézních 5μm polymerních částicích s butylovými funkčními skupinami.
Kolony GlycanPac™ AXR-1 pro LC
Vysokoúčinná silikagelová chromatografická kolona, která dosahuje separace v kombinovaném režimu s využitím kombinace náboje, struktury izomerů a velikosti.
Kolony DNAPac™ RP
Dosáhněte vynikající separace oligonukleotidů na reverzní fázi. Jedinečné chemické složení je určené k analýze oligonukleotidů a fragmentů dvouvláknové (ds) DNA / RNA s využitím LC-UV nebo LC-MS.