Titrace a stanovení podle Karla Fischera
Titrace a stanovení podle Karla Fischera
Titrace a stanovení obsahu vody jsou skutečně běžné ve všech laboratořích výzkumu a vývoje a kontroly kvality. Abyste mohli tyto dvě metody provádět, potřebujete širokou škálu přesných produktů.
Volumetrické roztoky
Titrace je technika, která umožňuje stanovit přesnou koncentraci jakékoli sloučeniny. Níže najdete široký výběr přesných roztoků v různých formátech (lahvičky a sáčky v krabici)
Reagencie pro Karl Fischerovu metodu
Ucelená řada reagencií pro stanovení obsahu vody Karl Fischerovou titrací. Zahrnuje reagencie pro jedno- nebo dvousložkové systémy, kombinované coulometrické reagencie, rozpouštědla pro oleje a tuky, reagencie a rozpouštědla pro stanovení obsahu vody...
Standardy pro metodu Karl Fischer
Standardy určené pro Karl Fischerovu titraci lze použít k monitorování a stanovení způsobilosti vašich přístrojů pro Karl Fischerovu titraci, ke kontrole a vyhodnocování výsledků měření a ke stanovení titru odměrných Karl Fischerových reagencií.