Recyklace baterií
Recyklace baterií
Společnost Avantor uvádí do pohybu pokročilé vědecké poznání zaměřené na baterie, aby vytvářelo lepší svět
Lithium-iontové baterie často obsahují užitečné a cenné kovy vysoké čistoty. Obsahují také škodlivé látky, jako jsou například organická rozpouštědla a soli lithia obsahující fluor.
Z těchto důvodů má recyklace lithium-iontových baterií významný potenciální ekonomický přínos a pomáhá chránit přírodní prostředí.
Recyklace lithium-iontových baterií obvykle zahrnuje fyzikální a chemické procesy:
- Mechanické procesy (včetně drcení inertních materiálů, třídění a prosévání a speciální případ: termomechanická separace)
- Hydrometalurgické procesy
- Pyrometalurgické procesy
Většina lithium-iontových baterií, které jsou v současnosti recyklovány, prochází procesem označovaným jako „shredding“ (rozkouskování), kdy je baterie rozbita na velmi malé kousky. Po rozkouskování je tzv. „black mass“ (černá hmota) zpracována za účelem extrakce cenných kovů, jako je kobalt a nikl.
Společnost Avantor vám poskytne podporu nabídkou chemických látek, vybavení, přístrojů i širokého sortimentu produktů pro výzkum a vývoj, zajišťování/řízení kvality, testování, řízené prostředí a dále osobních ochranných pracovních prostředků pro zajištění bezpečnosti a správy budov.
Podrobné informace vám sdělí místní zástupce společnosti nebo vyplňte náš kontaktní formulář.
Řízené prostředí
Společnost Avantor nabízí široký sortiment produktů určených pro čisté prostory k ochraně produktu a procesu.
Bezpečnost a ochrana zdraví
Společnost Avantor nabízí široký sortiment osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) k ochraně pracovníků zabývajících se výzkumem, výrobou nebo recyklací.
Správa budov
Společnost Avantor nabízí široký sortiment produktů k zajištění čistoty, bezpečnosti a pořádku v budovách.
Chemické látky a suroviny pro výrobu
Společnost Avantor nabízí široký sortiment chemických látek pro výzkum a vývoj, ale i výrobu aktivních materiálů pro baterie.
Vybavení a přístroje
Společnost Avantor je distributorem širokého sortimentu technologického a přístrojového vybavení od předních výrobců.
Výzkum a vývoj, zajišťování/řízení kvality. Testování
Společnost Avantor disponuje širokým sortimentem produktů splňujících specializované potřeby výzkumu a vývoje, zajišťování/řízení kvality a zkušebních laboratoří.