Bateriový článek, modul a bateriový zdroj
Bateriový článek, modul a bateriový zdroj
Společnost Avantor uvádí do pohybu pokročilé vědecké poznání zaměřené na baterie, aby vytvářelo lepší svět
Články, moduly a bateriové zdroje jsou jednoduše řečeno jednotky tvořené bateriemi. Svazek článků vytváří modul a svazek modulů vytváří bateriový zdroj.
Zatímco výroba bateriových elektrod je primárně chemický proces, výroba článku, modulu a bateriového zdroje je procesem mechanické montáže.
Bateriové články jsou kontejnery, které uskladňují energii chemickým způsobem. Dodávají se v mnoha tvarech a formách, ale nejběžnější jsou hranolové, pouzdrové a válcové.
Bateriové články se uspořádávají do modulů, a tím vytvářejí využitelné jednotky. Články jsou spojeny pomocí měděných nebo hliníkových přípojnic do sérií a paralelně do bateriových zdrojů za účelem dosažení požadovaného napětí a energetické kapacity. Například elektromobil potřebuje 400–800 voltů, přičemž jeden bateriový článek obvykle poskytuje 3–4 volty
Bateriový zdroj nakonec tvoří uzavřený kontejner, který napájí elektromobil. Bateriový zdroj obvykle obsahuje bateriové články, případně moduly, BMS (systém řízení baterie) a často systémy chlazení a ohřevu, podle toho, kde a jak je bateriový zdroj používán.
Články mohou být dále přímo integrovány do kompletního bateriového zdroje, aniž by byly rozděleny do jednotlivých modulů (Cell-to-Pack) nebo mohou být přímo integrovány do rámu vozidla (Cell-to-Chassis)
Předtím, než je baterie osazena do elektromobilu, musí být zformátována a otestována. Formátování baterie je aktuálně kritickým místem procesu výroby baterií. Cykly nabití a vybití, které aktivují materiál v nově sestaveném bateriovém článku nebo zdroji, mohou trvat až 20 hodin. Tento proces je však zásadní, neboť má velký dopad na životnost baterie, její kvalitu a cenu. Téměř každá nově vyrobená baterie prochází procesem formátování a testování předtím, než je osazena do systému.
Společnost Avantor vám poskytne podporu nabídkou chemických látek, vybavení, přístrojů i širokého sortimentu produktů pro výzkum a vývoj, zajišťování/řízení kvality, testování, řízené prostředí a dále osobních ochranných pracovních prostředků pro zajištění bezpečnosti a správy budov
Podrobné informace vám sdělí místní zástupce společnosti nebo vyplňte náš kontaktní formulář
Řízené prostředí
Společnost Avantor nabízí široký sortiment produktů určených pro čisté prostory k ochraně produktu a procesu.
Bezpečnost a ochrana zdraví
Společnost Avantor nabízí široký sortiment osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) k ochraně pracovníků zabývajících se výzkumem, výrobou nebo recyklací.
Správa budov
Společnost Avantor nabízí široký sortiment produktů k zajištění čistoty, bezpečnosti a pořádku v budovách.
Chemické látky a suroviny pro výrobu
Společnost Avantor nabízí široký sortiment chemických látek pro výzkum a vývoj, ale i výrobu aktivních materiálů pro baterie.
Vybavení a přístroje
Společnost Avantor je distributorem širokého sortimentu technologického a přístrojového vybavení od předních výrobců.
Výzkum a vývoj, zajišťování/řízení kvality. Testování
Společnost Avantor disponuje širokým sortimentem produktů splňujících specializované potřeby výzkumu a vývoje, zajišťování/řízení kvality a zkušebních laboratoří.