Výroba materiálů pro baterie
Výroba materiálů pro baterie
Společnost Avantor uvádí do pohybu pokročilé vědecké poznání zaměřené na baterie, aby vytvářelo lepší svět
Současné lithium-iontové baterie sestávají do značné míry ze čtyř hlavních součástí: katody, anody, elektrolytu a separátoru.
- Katodou je tenká vrstva hliníku potažená sloučeninou tvořenou aktivním činidlem, rozpouštědlem, supervodivou přísadou a pojivem. Aktivní materiály katody jsou obvykle složeny z lithia a kovu.
- Anodou je tenká vrstva mědi potažená sloučeninou tvořenou aktivním činidlem, rozpouštědlem, supervodivou přísadou a pojivem. Aktivním materiálem anody je grafit (synteticky vyrobený nebo přírodní).
Elektrolyt je složen ze solí, rozpouštědel a přísad.
- Typické separátory jsou v současnosti vyráběny ze syntetických pryskyřic, jako je například polyethylen (PE) a polypropylen (PP)
Společnost Avantor vám poskytne podporu nabídkou kritických surovin, chemických látek, vybavení, přístrojů i širokého sortimentu produktů pro výzkum a vývoj, zajišťování/řízení kvality, testování, řízené prostředí a dále osobních ochranných pracovních prostředků pro zajištění bezpečnosti a správy budov
Podrobné informace vám sdělí místní zástupce společnosti nebo vyplňte náš kontaktní formulář
Řízené prostředí
Společnost Avantor nabízí široký sortiment produktů určených pro čisté prostory k ochraně produktu a procesu.
Bezpečnost a ochrana zdraví
Společnost Avantor nabízí široký sortiment osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) k ochraně pracovníků zabývajících se výzkumem, výrobou nebo recyklací.
Správa budov
Společnost Avantor nabízí široký sortiment produktů k zajištění čistoty, bezpečnosti a pořádku v budovách.
Chemické látky a suroviny pro výrobu
Společnost Avantor nabízí široký sortiment chemických látek pro výzkum a vývoj, ale i výrobu aktivních materiálů pro baterie.
Vybavení a přístroje
Společnost Avantor je distributorem širokého sortimentu technologického a přístrojového vybavení od předních výrobců.
Výzkum a vývoj, zajišťování/řízení kvality. Testování
Společnost Avantor disponuje širokým sortimentem produktů splňujících specializované potřeby výzkumu a vývoje, zajišťování/řízení kvality a zkušebních laboratoří.
VYBRANÉ PRODUKTY A SLUŽBY – CHEMICKÉ LÁTKY A SUROVINY
Nejběžnějším elektrolytem v lithiových bateriích je roztok soli lithia, jako je například hexafluorofosforečnan lithný (LiPF6)
Ochranný oděv
Prohlédněte si náš rozsáhlý sortiment pracovních oděvů, kombinéz na jedno použití…
Postroje pro ochranu proti pádu
Osobní systémy ochrany proti pádu
Rukavice
Zde upřesněte specifikace pro vyhledání správných rukavic pro vaši aplikaci
Detektory plynů
Detektory více plynů, detektory kyslíku
Skladování chemických látek
Naše řešení v oblasti skladování chemických látek představuje bezpečný způsob, jak skladovat žíravé či hořlavé materiály a současně zajistit ochranu osob a majetku...