Výroba bateriových katod a anod
Výroba bateriových katod a anod
Společnost Avantor uvádí do pohybu pokročilé vědecké poznání zaměřené na baterie, aby vytvářelo lepší svět
Lithium-iontová baterie má 2 elektrody: katodu a anodu.
Když se baterie vybíjí, anoda uvolňuje lithiové ionty (pohybující se elektrolytem) směrem ke katodě i elektrony (které procházejí elektrickým obvodem) a tím je generován elektrickým proud. Když je baterie připojena k nabíječce, dochází k opačnému jevu, tj. lithiové ionty jsou uvolňovány z katody a přijímány anodou.
Nezávisle na typu jsou elektrody obvykle složeny z tenké vrstvy kovu potažené sloučeninou vyrobenou z polymerního pojiva, vodivé přísady a aktivního materiálu
- Katodou je tenká vrstva hliníku potažená sloučeninou. Aktivní materiály katody se skládají z lithia a kovu. Nejčastěji používaným polymerním pojivem je polyvinyliden fluorid (PVDF), který se rozpouští v toxických a hořlavých rozpouštědlech, jako je například n-methyl pyrrolidon (NMP) a n,n-dimethylformamid (DMF)
- Anodou je obvykle tenká vrstva mědi potažená sloučeninou. Aktivním materiálem anody je grafit (synteticky vyrobený nebo přírodní). Běžně používaným polymerním pojivem pro anodu je karboxymethylcelulóza (CMC), která se rozpouští v deionizované vodě (DI voda)
- Vodivou přísadou v katodách a anodách je často materiál na bázi sazí Super P Carbon Black (CB). Avantor vám poskytne podporu, v laboratorním i průmyslovém měřítku, nabídkou kritických surovin, chemických látek, vybavení, přístrojů i širokého sortimentu produktů pro výzkum a vývoj, zajišťování/řízení kvality, testování, řízené prostředí, a dále osobních ochranných pracovních prostředků pro zajištění bezpečnosti a správy budov
Podrobné informace vám sdělí místní zástupce společnosti nebo vyplňte náš kontaktní formulář
Řízené prostředí
Společnost Avantor nabízí široký sortiment produktů určených pro čisté prostory k ochraně produktu a procesu.
Bezpečnost a ochrana zdraví
Společnost Avantor nabízí široký sortiment osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) k ochraně pracovníků zabývajících se výzkumem, výrobou nebo recyklací.
Správa budov
Společnost Avantor nabízí široký sortiment produktů k zajištění čistoty, bezpečnosti a pořádku v budovách.
Chemické látky a suroviny pro výrobu
Společnost Avantor nabízí široký sortiment chemických látek pro výzkum a vývoj, ale i výrobu aktivních materiálů pro baterie.
Vybavení a přístroje
Společnost Avantor je distributorem širokého sortimentu technologického a přístrojového vybavení od předních výrobců.
Výzkum a vývoj, zajišťování/řízení kvality. Testování
Společnost Avantor disponuje širokým sortimentem produktů splňujících specializované potřeby výzkumu a vývoje, zajišťování/řízení kvality a zkušebních laboratoří.
NMP
Společnost Avantor nabízí N-methyl-2-pyrrolidon (NMP) v různých stupních čistoty (v souladu s požadavky ACS, elektroniku, mikroelektroniku atd.)
Proces výroby elektrod a jeho vliv na výkon lithium-iontové baterie: stav poznání a trendy pro budoucnost
Proces výroby elektrod má rozhodující význam pro stanovení výkonu baterie