Pokročilé vědecké poznání baterií – chemické látky a suroviny
Společnost Avantor nabízí tisíce chemických látek vhodných pro řadu analytických aplikací v oblasti výzkumu a vývoje od našich hlavních značek – chemické látky s garantovanou kvalitou a reprodukovatelnou funkcí mezi jednotlivými dávkami jsou klíčové pro dosažení vašich cílů při řízení kvality, výroby nebo výzkumu a vývoje
Anoda
Anody jsou klasicky složeny z přírodního nebo syntetického grafitu, ale výzkumníci zkoumají i další alotropy uhlíku (saze, fullereny) a materiály neobsahující uhlík (tenká vrstva lithia, oxidy vizmutu, germania, křemíku a cínu), které by mohly...
Chemické látky pro výrobu katod
Materiály pro výrobu katod obvykle zahrnují oxidy přechodných kovů, které mohou přijmout lithium změnou svého oxidačního stavu. Dále nabízíme mnoho solí na bázi sodíku pro výzkum technologií, které nejsou založeny na lithiu.
Chemické látky pro výrobu elektrolytu
Běžné elektrolyty sestávají z organického rozpouštědla (jako je například ethylenkarbonát) s rozpuštěnou solí. Pevné elektrolyty jsou schopny eliminovat úniky a zvýšit bezpečnost baterie. V našem portfoliu najdete organická rozpouštědla, soli...
Separátory a pojiva
Materiály separátorů se používají k regulaci tepelné vodivosti a obsahují polyethylen, polypropylen a další polymery ve formě tenkých vrstev nebo prášku.
Kovové součásti baterie
V bateriích se využívají čisté kovy a slitiny kovů, včetně hliníku, kobaltu, nerezové oceli a niklu v mnoha formách, jako jsou tenké vrstvy, dráty, prášky a tyče.
Organická rozpouštědla
Široký sortiment vysoce čistých rozpouštědel pro výrobu baterií
Podrobné informace vám sdělí místní zástupce společnosti nebo vyplňte náš kontaktní formulář