Jednorázové komponenty Masterflex
Jednorázové komponenty Masterflex
Zvolte spolehlivé komponenty v souladu s přísnými sterilizačními protokoly
S jednorázovými řešeními Masterflex již nebudete muset validovat metody čištění a sterilizace vašich bioprocesních sestav. Nákup předem sestaveného, sterilizovaného a validovaného systému přenáší validační břemeno na dodavatele. Proto je důležité mít jistotu, že váš dodavatel používá pouze nejspolehlivější značkové produkty a v procesu sterilizace dodržuje přísné, pevně zavedené protokoly.
Jednorázové sestavy Masterflex se vyrábějí v čistých prostorách ISO třídy 10 000. Výrobní zařízení je certifikováno podle ISO 13485 a je v souladu s cGMP. Nabízíme sterilizaci gama zářením s úrovní zajištění sterility 10–6 SAL, což znamená pravděpodobnost mikrobiálního přežití 1 ku milionu, a plnou sledovatelnost šarží, která zahrnuje identifikaci místa výroby, data výroby a původu komponentů. Také poskytujeme a udržujeme veškerou požadovanou dokumentaci, včetně kompletních validačních dokumentů a osvědčeních o shodě a sterilitě.
Stavíme sestavy na míru ze spolehlivých produktů
Fitinky
Sanitární fitinky s přitaveným těsněním
Přidejte další vrstvu bezpečnosti pro zajištění sterility tím zabráněním kontaminace s nulovým kontaktem uživatele s těsněním. K udržení těsnění na místě nejsou nutné žádná lepidla ani spony.
Rychlospojkové fitinky
Rychlospojkové fitinky umožňují spojovat a rozpojovat hadice bez nutnosti odstranění fitinku. Dostupné připojení – trnové, trubkové, kompresní a nátlačné.
Fitinky Luer
Fitinky Luer jsou navrženy pro práci s mikrohadičkami a stříkačkami typu Luer. Koncovky standardní velikosti umožňují zaměnitelnost fitinků Luer, uzavíracích kohoutů a rozdělovačů.
Trnové spojky
Trnové spojky se zasouvají do flexibilních hadic. Hadice drží na fitinku díky vlastní elasticitě, vhodné pro nízkotlaké instalace.
Hadice
Puri-Flex®
- Prémiové průhledné hadice oproti silikonu nabízí nižší spalaci a delší čerpací životnost
- Tepelně spojitelné a svařitelné
- Ideální pro práci s citlivými buňkami
Platinou tvrzený silikon
- Hladký povrch; nižší úrovně vázání proteinů
- Méně potenciálních vyluhovatelných látek
- Ideální pro farmaceutické a biotechnologické použití
PharMed BPT®
- Varianta neprůhledných hadic populární v bioprocesních aplikacích
- Netoxické, nehemolytické, tepelně spojitelné a svařitelné
- Nabízí delší čerpací životnost
PharmaPure®
- Biokompatibilita podobná jako u PharMed BPT
- Dlouhá životnost při trvalém tlaku až 40 psi (2,7 baru)
- Velmi nízká spalace a nízká úroveň extrahovatelných látek
Chem-Durance® Bio
- Pokud potřebujete vysokou chemickou odolnost a biokompatibilitu s extra nízkou spalací, neexistuje lepší volba.
- Vynikající životnost a odolnost pod tlakem
Hadice řezané na míru
- Vyberte si ze široké nabídky formulací
- Ušetřete cenný čas a peníze
Snímače
Snímače průtoku
- Sestavte kompletní jednorázový systém průtokových snímačů přizpůsobitelný na míru vaší aplikaci
- Ideální pro jednorázové aplikace a vhodné pro dlouhodobé měření
- Neinvazivní design eliminuje kontakt s pracovní kapalinou
Snímače tlaku
- Ideální pro aplikace, jako je filtrace s tangenciálním průtokem, filtrace s příčným průtokem, hloubková filtrace, monitorování bioreaktorů a chromatografie
- Snímače s ideální cenou pro jednorázové systémy, ale je možné je použít opakovaně
Snímače teploty
- Eliminuje křížovou kontaminaci a rozsáhlé čisticí protokoly
- Lze sterilizovat gama zářením
- Odchylka přesnosti nižší než ±0,2 °C
Běžné příslušenství
Ráčnové svorky
Odolná plastová svorka je autoklávovatelná a nepodléhá korozi ani deformaci. 12 poloh ráčny slouží k nastavení průtoku, od zcela volného až po zcela uzavřený. Použít je možné flexibilní hadice do vnějšího průměru 1/2”.
Svorky SaniSure®
Inovativní svorka, která nabízí 360stupňovou kompresi pro vaše sanitární připojení. Splňuje požadavky USP třídy VI.
Uzávěr hadic s vysokým zatížením
Odolná svorka odolává pracovnímu tlaku velkých hadic. Vysoce pevný polysulfonový uzávěr dodává vynikající opakovaně použitelnou odolnost a je odolný proti vlivu většiny chemikálií.
Barblock
Popis: Dosáhněte rovnoměrné 360stupňové komprese pro bezproblémové spojení s trnovými fitinky. Poskytuje sedmkrát větší odolnosti proti vytažení než kabelové stahovací pásky, a to bez ohybů nebo zkroucení.
Je čas zefektivnit váš proces
- Co potřebujete
Vyberte si z tisíců komponentů. Konfigurujeme, validujeme a balíme na míru podle vašich specifikací. - Když to potřebujete
Přestaňte čistit a znovu validovat svůj systém. Spravujeme váš inventář a odesíláme sestavy podle vašeho plánu. - Zavolejte si o nabídku ještě dnes
Experti na jednorázová řešení Masterflex vám poskytnou cenovou nabídku s úplným schématem a skutečným vzorkem ke schválení.