Odpadové hospodářství
Pokud navzdory všem preventivním opatřením, dojde během výroby nebo přepravy k úniku cytotoxických látek, jejich odstranění a likvidaci by měli provádět pouze řádně poučení pracovníci. Souprava pro odstranění rozlitého materiálu by měla být k dispozici ve všech oblastech, kde jsou cytotoxické léky skladovány, přepravovány, podávány a kde je s nimi manipulováno.
Jakýkoliv materiál, který byl v kontaktu s cytotoxickými léky, je považován za cytostatický odpad a je vzhledem k toxickému charakteru léku nebezpečným odpadem, který je nutné shromáždit ve speciálních nádobách, jež lze po naplnění hermeticky uzavřít.