Rozlité kapaliny
Pokud navzdory všem preventivním opatřením, dojde během výroby nebo přepravy k úniku cytotoxických látek, jejich odstranění a likvidaci by měli provádět pouze řádně poučení pracovníci. Souprava pro odstranění rozlitého materiálu by měla být k dispozici ve všech oblastech, kde jsou cytotoxické léky skladovány, přepravovány, podávány a kde je s nimi manipulováno.