Jak postupovat při rozlití cytotoxických léků
![]() |
1. Dekontaminace osob
|
![]() |
2. Postupujte dle instrukcí
|
![]() |
3. Nasaďte si vhodnou ochranou pomůcku
|
![]() |
4. Zabezpečte kontaminovanou oblast- okamžitě zabezpečte kontaminované povrchy- označte oblast křídou
|
![]() |
5. Postup úklidu a čištění
|
![]() |
6. Nakládání s odpadem (kontaminované oblečení, atd.)
|
![]() |
7. Vysprchujte se a poraďte se lékaře
|
![]() |
8. Dokumentace
|
Popsaný postup je pouze příkladem a musí být speciálně navržen odpovědným personálem, v závislosti na okolnostech na místě.