Dvě vrstvy rukavic
ZVÝŠENÁ OCHRANA DVOU VRSTEV RUKAVIC
Pro zvýšení úrovně ochrany při manipulaci s cytotoxickým materiálem, je doporučeno použít dvě vrstvy rukavic. Vady rukavic nejsou často detekovány v době události. Nošení dvou různých barev rukavic umožňuje operátorovi okamžitě identifikovat trhlinu a rukavice vyměnit.
Obrázky 1 až 5 ukazují jednotlivé kroky, jak si nasadit druhou vrstvu rukavic. Pro volbu samotného produktu neexistuje nic lepšího než praxe. Operátor by měl zkusit několik různých kombinací rukavic a velikostí tj. někteří operátoři mohou zjistit, že větší rukavic vespod a menší zvenší jim vyhovuje, jiní si asi vyberou stejnou velikost pro vnitřní i vnější vrstvu rukavic .
Pro další konzultace pro nejlepší výběr rukavic, nás prosím kontaktujte na cleanroom@eu.vwr.com
NAŠE DOPORUČENÍ:
JAKÉ RUKAVICE DO ČISTÝCH PROSTOR POUŽÍT PŘI DVOJITÉ VRSTVĚ RUKAVIC
![]() |
Rukavice do čistých prostor, TouchNTuff® 93-700 |
|
![]() |
Rukavice do čistých prostor, TouchNTuff® 93-700 |
![]() |
Rukavice do čistých prostor, BioClean Ultimate™ |
|
![]() |
Rukavice do čistých prostor, BioClean Fusion™ |
![]() |
Rukavice do čistých prostor, DermaShield® 73-711 / 73-721 |
|
![]() |
Rukavice, TouchNTuff® 73-300/73-500 |
![]() |
Rukavice do čistých prostor, KIMTECH PURE* Sterile G3 |
|
![]() |
Rukavice do čistých prostor, KIMTECH PURE* G3 Sterile STERLING* |