Čisté prostory a bezpečný nábytek
Všechny velké části vybavení používaných v čistých prostorech a řízených prostředích, jako jsou vozíky a stoly, by měly mít hladký povrch bez drážek pro usnadnění důkladného čištění a desinfekce. Přednostně, materiál konstrukce by měla být nerezová ocel. Stoličky a židle by měly být ve shodě s normami čistých prostor.
Bezpečné pracovní stoly musí být v souladu s aktuálními standardními požadavky a měly by u nich být pravidelně prováděn servis a měly by být testovány.