Dokumentace a označování
Díky kompletní škále papíru , zápisníků a další materiálů na psaní, které jsou přímo určené pro čisté prostory, zde není nutné žádné omezení na
záznam a uchování dat a další informace v čistých prostorech. 
Zápisníky a lepící bločky do čistých prostor jsou vyrobeny z papíru do čistých prostor. Je možné psaní na obou stranách listu. Doporučujeme naše pevné a odolné podložky s klipem k usnadnění zápisu poznámek ve vašich čistých prostorech a řízených výrobních oblastech.
Speciální pera do čistých prostor s protiskluzovým úchopem usnadňují psaní v rukavicích do čistých prostor. Inkoust (k dispozici jsou různé barvy) z per pro čisté prostory je trvalý, dokonce na studených a vlhkých površích (např. plastové pytle, jednorázové laboratorní nádobí) a rychle schne. Nerozmazává se, ale lze ho smazat.