Rozpouštědla Ultra LC-MS
Nová rozpouštědla LC-MS Ultra HiPerSolv CHROMANORM® poskytují pro UHPLC-MS vynikající kvalitu
Rozpouštědla Ultra Hipersolv CHROMANORM® jakosti LC-MS jsou testována speciálně pro vysoce výkonnou gradientovou UHPLC s režimem UV detekce a pozitivním a negativním režimem detekce MS.
- Testována speciálně pro UHPLC-MS s mimořádně malým driftem při gradientové analýze UHPLC
- Vysoká čistota umožňující mimořádně nízké meze detekce v jakémkoliv režimu detekce při použití s UHPLC
- Pozitivní a negativní testování v režimu měření iontů pro všechny aplikace MS
- Nízká úroveň anorganických a kovových iontů umožňující vysokou spektrální citlivost
- Nízká základní linie gradientu a vysoce konkrétní a konzistentní specifikace
Popis | Bal. | Kat. č. | Akční cena | Množství | |
---|---|---|---|---|---|
Acetonitril ≥ 99,95 % HiPerSolv CHROMANORM® ULTRA pro LC-MS | 1 l | 83642.290E | |||
Acetonitril ≥ 99,95 % HiPerSolv CHROMANORM® ULTRA pro LC-MS | 2,5 l | 83642.320E | |||
Metanol ≥ 99,9 % HiPerSolv CHROMANORM®, ULTRA pro LC-MS | 1 l | 85800.290E | |||
Metanol ≥ 99,9 % HiPerSolv CHROMANORM®, ULTRA pro LC-MS | 2,5 l | 85800.320E |