Chemikálie a činidla
Společnost VWR je hrdá, že dokáže svým zákazníkům nabídnout jedno z nejširších portfolií chemikálií od jediného dodavatele. Investujeme nemalé částky do výroby vlastních chemikálií a naším cílem je usnadnit zákazníkům v maximální míře cestu k získání všech chemikálií, které potřebují.
Rozpouštědla dodáváme v různé jakosti dle požadavků konkrétního použití.
Vysoce kvalitní anorganická činidla, včetně kyselin, zásad, solí a indikátorů. Inovace v této oblasti produktů se často zaměřují na způsob balení, čím dál více kyselin dnes například nabízíme v lahvích HDPE, které jsou prakticky nerozbitné, jsou lehké a snadno se s nimi manipuluje, přičemž specifikace i trvanlivost obsahu se shoduje s balením ve skleněných lahvích.
Činidla vyvinutá pro konkrétní použití pro různé techniky, například: Karl Fischerova titrace, kjeldahlizace, titrace a stopová analýza kovů (včetně přípravy vzorků).
Díky produktům společnosti VWR udržíte v laboratoři bezpečné a čisté prostředí!
VWR Chemical Grades
All of our ranges for different methods and applications are classified by quality grade from the highest purity for instrument analysis to reagents for general laboratory use
Grade / Quality | Main applications / characteristics |
HiPerSolv® CHROMANORM® | HPLC and LC-UV |
HiPerSolv® CHROMANORM® for preparative | HPLC preparative applications |
HiPerSolv® CHROMANORM® LC-MS | LC-MS |
PESTINORM® | GC/GLC: ECD, PND, GC-MS applications including pesticide residue analysis |
SpectrosoL® / SPECTRONORM® | UV, IR or NMR Spectroscopy |
ARISTAR® /NORMATOM® | High purity solvents, acids, reagents and standards for metal trace analysis (IC, AAS, ICP-OES or ICP-MS) |
Anhydrous solvents | Organic synthesis |
Analar® NORMAPUR® ACS, Reag PH EUR | Analytical grade reagents according to ACS and Reag PH EUR specifications for analytical purposes |
AVS® TITRINORM® / ConvoL® NORMADOSE® | Ready to use/ concentrated solutions of analytical reagents for volumetric titration and calibration |
PH EUR and USP reagents | Range of standards and solutions specified in the Ph EUR for laboratory use |
Calibration standards certified reference materials | For equipment calibration ( conductivity, flash point, refractive index, viscosity, colour, UV-VIS…) |
Pharmacopoeia grade products | Products for pharmaceutical or biopharmaceutical production |
GPR RECTAPUR® | Reagents for general laboratory use |
LABWASH® | Cleaning products for manual or automatic washing |
TECHNICAL, TechniSolv® | Reagents with limited specifications for general laboratory use |
Indicators papers, strips, rolls, dyes including DOSATEST® and Rota® | Test and PH papers dyes, dry and in solution |
Photometric tests | Powder pillows and reagents for environmental applications |
Electran | Electrophoresis reagents |
For microbiology | Ready to use and dehydrated culture media for microbiological applications |
Q Path® | For cytological and histological use |
Gurr® | Stains and dyes for microscopy, Reagents for classical haematology, cytology and histology |