Kompletní řada standardů ICP-MS 10 mg/l
68 jednoprvkových kalibračních standardů ICP-MS pro analýzu stopových prvků
Široká řada jednoprvkových standardů ICP-MS v koncentraci 10 mg/l dodávaná s podrobným osvědčením o analýze (sledovatelnost NIST, kontrola laboratoří akreditovanou podle normy ISO 17025 a ISO Guide 34).
- Vyrobeno z vysoce čistých kyselin, vody ASTM 18 MΩ/cm a solí 99,999 %
- Roztok testován titrací
- Konečná koncentrace ověřena referenčními materiály od úřadu NIST
- Vyrobeno akreditovaným dodavatelem podle normy ISO 17025 a ISO Guide 34
- Osvědčení o analýze je dodáváno s produkty v jednotlivých baleních
Popis | Bal. | Kat. č. | Akční cena | Množství | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standardní roztoky hliníku pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85548.18E | |||||
Standardní roztoky arzénu pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85549.18E | |||||
Standardní roztoky antimonu pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85595.18E | |||||
Standardní roztoky bóru pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85551.18E | |||||
Standardní roztoky barya pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85552.18E | |||||
Standardní roztoky berylia pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85553.18E | |||||
Standardní roztoky bismutu pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85554.18E | |||||
Standardní roztoky vápníku pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85555.18E | |||||
Standardní roztoky kadmia pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85556.18E | |||||
Standardní roztoky ceru pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85557.18E | |||||
Standardní roztoky kobaltu pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85558.18E | |||||
Standardní roztoky chromu pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85559.18E | |||||
Standardní roztoky cesia pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85560.18E | |||||
Standardní roztoky mědi pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85561.18E | |||||
Standardní roztoky dysprosia pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85562.18E | |||||
Standardní roztoky erbia pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85563.18E | |||||
Standardní roztoky europia pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85564.18E | |||||
Standardní roztoky galia pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85566.18E | |||||
Standardní roztoky gadolinia pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85567.18E | |||||
Standardní roztoky germania pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85568.18E | |||||
Standardní roztoky zlata pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85550.18E | |||||
Standardní roztoky hafnia pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85569.18E | |||||
Standardní roztoky holmia pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85571.18E | |||||
Standardní roztoky železa pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85565.18E | |||||
Standardní roztoky india pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85572.18E | |||||
Standardní roztoky iridia pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85573.18E | |||||
Standardní roztoky lanthanu pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85575.18E | |||||
Standardní roztoky lithia pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85576.18E | |||||
Standardní roztoky lutecia pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85577.18E | |||||
Standardní roztoky lutecia pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85579.18E | |||||
Standardní roztoky olova pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85586.18E | |||||
Standardní roztoky hořčíku pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85578.18E | |||||
Standardní roztoky rtuti pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85570.18E | |||||
Standardní roztoky molybdenu pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85580.18E | |||||
Standardní roztoky niobu pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85582.18E | |||||
Standardní roztoky neodymu pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85583.18E | |||||
Standardní roztoky niklu pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85584.18E | |||||
Standardní roztoky palladia pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85587.18E | |||||
Standardní roztoky praseodymu pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85588.18E | |||||
Standardní roztoky platiny pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85589.18E | |||||
Standardní roztoky fosforu pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85585.18E | |||||
Standardní roztoky draslíku pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85574.18E | |||||
Standardní roztoky rubidia pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85590.18E | |||||
Standardní roztoky rhenia pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85591.18E | |||||
Standardní roztoky rhodia pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85592.18E | |||||
Standardní roztoky ruthenia pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85593.18E | |||||
Standardní roztoky stříbra pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85547.18E | |||||
Standardní roztoky sodíku pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85581.18E | |||||
Standardní roztoky skandia pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85596.18E | |||||
Standardní roztoky selenu pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85597.18E | |||||
Standardní roztoky křemíku pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85598.18E | |||||
Standardní roztoky samaria pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85599.18E | |||||
Standardní roztoky stroncia pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85631.18E | |||||
Standardní roztoky síry pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85594.18E | |||||
Standardní roztoky tantalu pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85632.18E | |||||
Standardní roztoky terbia pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85633.18E | |||||
Standardní roztoky telluru pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85634.18E | |||||
Standardní roztoky titanu pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85636.18E | |||||
Standardní roztoky thallia pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85639.18E | |||||
Standardní roztoky thulia pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85640.18E | |||||
Standardní roztoky cínu pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85630.18E | |||||
Standardní roztoky wolframu pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85644.18E | |||||
Standardní roztoky uranu pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85641.18E | |||||
Standardní roztoky vanadu pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85643.18E | |||||
Standardní roztoky vanadu pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85646.18E | |||||
Standardní roztoky ytterbia pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85647.18E | |||||
Standardní roztoky zinku pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85648.18E | |||||
Standardní roztoky zirkonia pro ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85649.18E | |||||