Standardy pro bod tání
Pro přesnou kalibraci vašich přístrojů
Produktová řada obsahující 10 standardů pro bod tání od benzofenonu (bod tání 47 až 49 °C) po antrachinon (bod tání 283 až 286 °C)
- Většina k dispozici v širokém výběru v 1 g množství
- Spolehlivé, snadno použitelné, přesné
- Nejistota měření maximálně ±0,3 °C
- Lze použít s jakýmkoliv přístrojem pro stanovení bodu tání
Popis | Bal. | Kat. č. | Akční cena | Množství | |
---|---|---|---|---|---|
Benzofenon, bod tání = 47...49 °C | 1 g | 85101.001E | |||
p-nitrotoluen, bod tání = 52…54 °C | 1 g | 85102.001E | |||
Vanilin, bod tání = 81...83 °C | 1 g | 85103.001E | |||
Kyselina benzoová, bod tání = 121...123 °C | 1 g | 85104.001E | |||
Fenacetin, bod tání = +133...135 °C | 0,5 g | 85105.005E | |||
Kyselina salicylová, bod tání = 158...160 °C | 1 g | 85106.001E | |||
Sulfanylamid, bod tání = 164...166 °C | 1 g | 85107.001E | |||
Kofein, bod tání = 235...238 °C | 1 g | 85108.001E | |||
Karbazol, bod tání = 243...247 °C | 1 g | 85109.001E | |||
Antrachinon, bod tání = 283...286 °C | 1 g | 85110.001E | |||
Sada standardů pro bod tání (sulfanilamid, kofein, vanilin) | 3 g | 85111.003E | |||
Sada standardů pro bod tání, benzofenon (47...49 °C), kyselina benzoová (121...123 °C), antrachinon (283...286 °C) | 3 g | 85112.003E | |||
Sada standardů pro bod tání, vanilin (81...83 °C), fenacetin (134...136 °C), kofein (235...237 °C) | 3 g | 85113.003E |