Reakční činidla Karl Fischer pro stanovení obsahu vody
Pro analytické chemiky, kteří potřebují vždy přesné informace o obsahu vody
Tato řada činidel nabízí ucelenou nabídku odměrných a coulometrických činidel pro stanovení obsahu vody Karl Fischerovou metodou.
- Spolehlivé: rychlé a stabilní koncové body zajišťují přesné výsledky při opakovaných měřeních
- Bezpečné: nízká toxicita a bez pyridinu
- Konzistentní: srovnatelné s jinými špičkovými značkami
- Praktické: dlouhá skladovatelnost produktu
- K dispozici v 1l a 500ml skleněných lahvích
Popis | Bal. | Kat. č. | Akční cena | Množství | |
---|---|---|---|---|---|
CombiNORM 1, 1 mg H2O/ml, použití s metanolem | 1 l | 85450.290E | |||
CombiNORM 2, 2 mg H2O/ml, použití s metanolem | 1 l | 85451.290E | |||
CombiNORM 5, 5 mg H2O/ml, použití s metanolem | 1 l | 85452.290E | |||
Solvent (pracovní médium), použití se všemi přípravky TitrANT | 1 l | 85453.290E | |||
Combi solvent E (pracovní médium na bázi etanolu) | 1 l | 85454.290E | |||
Lipo solvent CM, nepolární činidlo (pracovní médium), pro nepolární sloučeniny, oleje a tuky | 1 l | 85455.290E | |||
Lipo solvent HM, nepolární činidlo (pracovní médium), pro nepolární sloučeniny, oleje a tuky | 1 l | 85456.290E | |||
Metanolový urychlovač (pracovní médium), pro urychlení jednosložkové titrace KF, použití s přípravkem CombiNORM | 1 l | 85457.290E | |||
Solvent (ropa), pracovní médium, pro titraci v olejích | 1 l | 85458.290E | |||
Keto solvent, pracovní médium, pro jednosložkové titrace KF v aldehydech a ketonech | 1 l | 85459.290E | |||
Solvent E, pracovní médium na bázi etanolu | 1 l | 85460.290E | |||
Solvent CM (pracovní médium), pro titraci v olejích | 1 l | 85461.290E | |||
Solvent OIL (pracovní médium), pro titraci v olejích | 1 l | 85462.290E | |||
CombiNORM 5K, pro jednosložkové titrace KF v aldehydech a ketonech, 5 mg H2O/ml, použití s přípravkem Solvent K | 1 l | 85463.290E | |||
Solvent K (pracovní médium), pro jednosložkové titrace KF v aldehydech a ketonech, použití s přípravkem CombiNORM 5K | 1 l | 85464.290E | |||
TitrANT 1, 1 mg H2O/ml, použití s přípravkem Solvent | 1 l | 85465.290E | |||
TitrANT 2, 2 mg H2O/ml, použití s přípravkem Solvent | 1 l | 85466.290E | |||
TitrANT 2E, na bázi etanolu, 2 mg H2O/ml, použití s přípravkem Solvent E | 1 l | 85467.290E | |||
TitrANT 5, 5 mg H2O/ml, použití s přípravkem Solvent | 1 l | 85468.290E | |||
TitrANT 5E, na bázi etanolu, 5 mg H2O/ml, použití s přípravkem Solvent E | 1 l | 85469.290E | |||
Coulometrické činidlo AG, pro články s membránou a bez membrány | 1 l | 85470.290E | |||
Coulometrické činidlo CG | 1 l | 85471.130E | |||
Coulometrické činidlo A, pro články s membránou | 1 l | 85472.260E | |||
Coulometrické činidlo E, na bázi etanolu, pro články s membránou a bez membrány | 1 l | 85473.260E | |||
Coulometrické činidlo AD, pro články bez membrány | 1 l | 85474.260E | |||
Coulometrické činidlo AG-H, pro použití s uhlovodíky s dlouhými řetězci, pro články s membránou a bez membrány | 1 l | 85475.260E | |||
Coulometrické činidlo A OVEN, pro použití s pecí, pro články s membránou a bez membrány | 1 l | 85476.260E | |||
Coulometrické činidlo OIL, pro použití s oleji, pro články s membránou | 1 l | 85477.260E | |||
Coulometrické činidlo K, pro použití s ketony, pro články s membránou | 1 l | 85478.260E | |||
Coulometrické činidlo CG-K, pro použití s ketony | 1 l | 85479.130E |