Termoreaktory
Rychlá digesce pro COD a TOC.
3 modely:
  • TR 320: základní model pro 12 kyvet a 7 předuložených teplotních programů
  • TR 420: přijme 24 kyvet, dalších 8 programů definovaných uživatelem
  • TR 620: přijme dalších 2 x 12 kyvet se 2 teplotními zónami