Roztoky pro analýzu TOC
Roztoky pro analýzu celkového organického uhlíku (TOC) pro detekci organických nečistot ve vodě
Rozpuštěný organický uhlík oxiduje působením činidla persíranu sodného a množství vzniklého CO2 se měří spektrofotometricky. V závislosti na typu analyzované vody se používá mnoho dalších činidel v roztoku: kyseliny, zásady. Nejběžnější činidla lze dodat od společnosti VWR, například:
- 1,2 N roztok hydroxidu sodného
- 1,8 N roztok kyseliny sírové
- Roztoky persíranu sodného, při různých koncentracích
- 10% roztok kyseliny fosforečné
- 25% roztok kyseliny fosforečné
K dostání je řada dalších roztoků - informujte se.