Filtry Whatman™ pro testování vody, vzduchu a půdy
Při monitorování vzduchu, vody a půdy v rámci environmentálního testování je důležité, aby výsledky analýz byly spolehlivé a přesné. Společnost GE chápe vaši potřebu jistoty, že filtrační proces bude účinný, poskytne reprodukovatelné výsledky a zachová integritu vzorku. Ať už používáte jakýkoliv z papírů ze skleněných vláken, stříkačkových filtrů nebo produktů Whatman™ nabízených společností GE, můžete se vždy spolehnout na jejich kvalitu, protože víme, jak je kvalita důležitá.
Testování vody | Testování vzduchu | Testování půdy | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
NOVÉ filtry RTU*k dispozici! *Ready-To-Use (připravené k použití) |
40 let zkušeností s přípravou a testováním environmentálních vzorků (40 Years of Environmental Sample Prep and Testing Experience) shrnutých do 21 minut
Filtry Whatman™ pro testování vody
![]() |
Filtry Whatman™ splňují požadavky na testování environmentálních vzorků vody. Lze je použít pro následující testování:
|
V nabídce produktů Whatman™ naleznete specializované filtry garantující spolehlivé výsledky a usnadňující jakoukoliv analýzu, a to i v případě kritických vzorků.
Použití filtrů 934-AH RTU ze skleněných vláken, které se dodávají v promyté i předem odvážené formě, vám například může ušetřit při analýze vzorků suspendovaných pevných látek nezanedbatelné množství času.
Stříkačkové filtry GD/XP, obsahující integrovaný krok předfiltrace přes stoh dvouvrstvých předfiltrů a jednu finální 0,45mikronovou membránu, nabízí snadný způsob filtrace u obtížně filtrovatelných vzorků. Polypropylenový předfiltr navíc minimalizuje úroveň iontově extrahovatelných částic, takže je vhodný i pro analýzu stopových prvků metodou ICP-MS. Zjistěte, jak můžete filtry Anotop™ IC, Puradisc Aqua 30, Puradisc, Spartan, GD/XP a GD/X™ a Mini-Uniprep co nejlépe využít!
Reference zákazníků: filtry Whatman™ pro testování kvality vody
Novinka: Řada RTU (Ready-To-Use) je nyní rozšířená o filtry
GF/C RTU pro rozpuštěné a suspendované pevné látky v souladu s normou EN872
934-AH RTU pro těkavé látky v souladu s požadavky standardní laboratorní metodiky US EPA 2540 C a D
Připravené k použití: Předem promyté, vysušené / žíhané, chlazené, odvlhčené, odvážené na 4 desetinná místa a umístěné v popsané misce nebo v misce s čárovým kódem a krabici s čárovým kódem.
Požádejte o vzorky filtrů Whatman pro VODU
Celkové suspendované, rozpuštěné a těkavé pevné látky se stanovují pomocí filtrů se skleněnými vlákny. Filtry 934-AH RTU se skleněnými vlákny se dodávají připravené k použití!
Filtry ze skleněných mikrovláken bez pojiv, třída GF/C, Whatman Použití: Důležitá vlastnost č. 1: Důležitá vlastnost č. 2: V souladu s požadavky standardní metodiky: Typ filtru: |
Filtry ze skleněných mikrovláken bez pojiv, třída 934-AH, Whatman Použití: Důležitá vlastnost č. 1: |
Nové filtry RTU pro těkavé látky k dispozici Filtry ze skleněných mikrovláken, 934-AH™ RTU, Whatman Použití: Důležitá vlastnost č. 1: Důležitá vlastnost č. 2: V souladu s požadavky standardní metodiky: Název filtru: 934-AH RTU Typ filtru: Filtr ze skleněných vláken |
||
Filtry ze skleněných mikrovláken bez pojiv, třída GF/C RTU, Whatman Použití: Důležitá vlastnost č. 1: Důležitá vlastnost č. 2: V souladu s požadavky standardní metodiky: Název filtru:GF/C RTU Typ filtru: Filtr ze skleněných vláken |
Ukázka filtrů ze skleněných mikrovláken, 934-AH™ RTU, Whatman
Chemické analýzy jsou běžně prováděny za použití analytických přístrojů. Dobrou praxi, která slouží k odebrání nežádoucích částic z analýzy a k ochraně citlivého přístrojového vybavení před potenciálně škodlivými sloučeninami, představuje filtrace vodních vzorků před vlastní analýzou.
V této sekci můžete nalézt filtry pro následující využití:
- stanovení rozpuštěných těžkých kovů (stříkačkový filtr GD/XP™, vřazené filtry Polydisc™ GW a Polycap™ GW)
- příprava vzorků rozpuštěných iontů (stříkačkový filtr Anotop™ IC)
- stanovení rozpuštěného organického uhlíku (DOC) (stříkačkový filtr Puradisc™ Aqua 30)
HPLC/UHPLC a další analytické techniky
Použití následujících filtrů přispívá k ochraně přístrojového vybavení:
Ukázkové video stříkačkového filtru Whatman GD/X™
Ukázka filtru Whatman Mini-UniPrep™
Mikroorganismy jsou z vodních vzorků zachycovány pomocí mikrofiltračního membránového filtru.
Membránu je možné přenést na mikrobiologické kultivační médium pro další identifikaci nebo kvantifikaci mikroorganismů. Výběr vhodného membránového filtru závisí na používané metodologii.
Membránové filtry, černý Nuclepore™, Whatman Použití: |
Společnost VWR nabízí kompletní sortiment spotřebního materiálu, vybavení a činidel pro environmentální analýzy. Produkty můžete vyhledat pomocí vyhledávače na domovské stránce nebo se obraťte na obchodního zástupce.
Filtry Whatman™ pro testování vzduchu
V důsledku přítomnosti vysokého množství polutantů v okolním vzduchu se stává potřeba monitorování kvality vzduchu stále důležitější. Emise mohou pocházet jak z přírodních zdrojů, tak ze zdrojů z oblasti průmyslu, zemědělství nebo dopravního provozu. Klíčový zájem je při environmentálním monitorování a realizaci souvisejících studií věnován hlavně ultrajemným částicím (UFP), neboť mají potenciálně významný dopad na lidské zdraví a kvalitu vzduchu.
Je třeba monitorovat také přítomnost těžkých kovů, organických a anorganických chemikálií, jako je ozón, těkavé organické sloučeniny, SO2, NO2, CO, benzoát nebo azbest.
Mezi produkty Whatman™ naleznete speciální filtry určené pro manuální i automatické monitorování částic; pro odběr vzorků v podmínkách běžného i agresivního prostředí; pro testování radioaktivity, kovů nebo azbestu.
Vybírat můžete z 13 různých typů filtrů Whatman™ pro testování vzorků vzduchu:
|
|
Požádejte o vzorky filtrů Whatman pro VZDUCH
Ruční odběr vzorků v běžných podmínkách prostředí
Ruční odběr vzorků v agresivních podmínkách prostředí
Automatické vzorkování
Filtry ze skleněných mikrovláken s pojivy, třída GF 10, Whatman Použití: Důležitá vlastnost č. 1: |
Odběr vzorků pro testování radioaktivity a analýzu kovů
Filtry pro stanovení kovů v částicích okolního vzduchu
Membránové filtry, smíšený ester celulózy, Whatman Použití: Důležitá vlastnost č. 1: |
Monitorování znečištění vzduchu pocházejícího z komínů, kouřovodů a zdrojů aerosolu vyžaduje filtry, které dokáží odolat chemicky dráždivým podmínkám a vysokým teplotám, které v těchto prostředích panují. V případě tohoto typu použití se vyžaduje rovněž vysoká čistota.
Filtry pro analýzu těžkých kovů
Extrakční patrony, vysoká čistota, křemenné, Whatman Důležitá vlastnost č. 2: |
Filtry pro jiné organické nebo anorganické chemické látky
Společnost VWR nabízí kompletní sortiment spotřebního materiálu, vybavení a činidel pro environmentální analýzy. Produkty můžete vyhledat pomocí vyhledávače na domovské stránce nebo se obraťte na obchodního zástupce.
Filtry Whatman™ pro testování půdy
Z hlediska životního prostředí patří půda společně s vodou, vzduchem a živými organismy mezi hlavní funkční prvky ekosystémů a jako taková musí být udržována a chráněna před možnou degradací. Používání hnojiv při zemědělské činnosti však může na druhé straně významně přispět ke zlepšení produktivity půdy, a tím i ke zvýšení výnosů plodin.
Před vlastní analýzou půdních vzorků je nejprve třeba z půdní hmoty úpravou pH a působením tepla extrahovat chemické sloučeniny a koncentrovat je. V půdních vzorcích se analyzuje dusík, pesticidy, fosfor, pevné látky a čisté roztoky a pH. Mezi produkty Whatman™ jistě naleznete přesně takové produkty, které pro svá testování potřebujete.
Požádejte o vzorky filtrů Whatman pro PŮDU
Stanovení dusíku Kjeldahlovou metodou
Stanovení obsahu půdního dusíku se obvykle provádí pomocí Kjeldahlových technik, které zahrnují odběr přesného množství půdy, které je následně přeneseno do mineralizační trubice. Pro tuto techniku je třeba použít váženky Whatman™ s nízkým obsahem dusíku a vzorky pak filtrovat přes kvalitativní filtrační papíry.
Před analýzou, například plynovou chromatografií (GC), může být třeba půdu připravit provedením extrakce na Soxhletově přístroji nebo mikrovlnnou mineralizací. Pro tuto techniku jsou široce využívány extrakční patrony. Použitím speciálních stříkačkových filtrů můžete odstranit jemné částice a chránit tak přístroj na GC.
Většina metod testování stopových prvků zahrnuje extrakci půdy a následující měření koncentrace stopových prvků v kapalné fázi bez obsahu půdních částic pomocí například atomové emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou (ICP-AES). Při použití takových metod se pak vzorek musí obvykle filtrovat přes kvalitativní filtrační papír nebo filtr ze skleněných vláken, aby nedocházelo k ucpání nebulizéru (zmlžovače) nebo k interferenci matrice při vstřikování vzorku do analytického přístroje. Pokud mineralizujete vzorek působením lučavky královské, je možné pro jeho filtraci použít bezpopelový filtrační papír.
Ukázkové video stříkačkového filtru Whatman GD/X™
Ukázka filtru Whatman Mini-UniPrep™
Stanovení půdního fosforu může sloužit například pro určení množství fosforu ve hnojivu potřebného k maximalizaci růstu rostlin. Při stanovení obsahu půdního fosforu se nejprve provede extrakce z půdního vzorku pomocí příslušného chemického roztoku a následně se kolorimetricky stanoví obsah fosforu v extraktu. Extrakt je obvykle třeba před analýzou přefiltrovat pomocí kvalitativního filtračního papíru. Při použití automatizované metody pro stanovení koncentrace fosforu může být vyžadován filtrační papír odolný vůči působení kyselin.
Kvantitativní filtrační papíry, bezpopelové třídy, třída 41, Whatman |
Hodnota pH patří mezi nejdůležitější vlastnosti půdy, které ovlivňují její schopnost zadržovat minerální látky. Některé rostliny mohou mít velmi specifické požadavky na hodnotu pH půdy. Postupů měření pH půdy existuje celá řada. Pokud právě nemáte k dispozici pH metr nebo vám stačí určit hodnotu pH pouze přibližně, můžete použít lakmusové papírky, které představují rychlou a levnou metodu stanovení pH. Při přípravě půdních vzorků je třeba před přidáním vody nejprve vzorek zvážit s použitím navažovacího papíru. Půdní suspenzi lze vyčistit od zbytečných pevných částic pomocí filtrace přes filtrační papír.
Indikátorové pH papírky, Whatman |
V řadě testovacích metod se před vlastní analýzou vyžaduje oddělení kapalných látek od suspendovaných pevných částic. K tomuto účelu nabízí společnost GE široký sortiment celulózových filtračních papírů s různou rychlostí průtoku, kapacitou zatížení a chemickou odolností.
Společnost VWR nabízí kompletní sortiment spotřebního materiálu, vybavení a činidel pro environmentální analýzy. Produkty můžete vyhledat pomocí vyhledávače na domovské stránce nebo se obraťte na obchodního zástupce.