Ředění, respirometrické měření BSK a testování biologické rozložitelnosti
Stanovení biochemické spotřeby kyslíku je vždy předmětem diskuzí, pokud jde o metodu a její použitelnost. Respirometrická metoda je srovnatelná s metodou ředění, ale její použití se doporučuje pouze pro vlastní kontrolu. Standardní metody jsou diskutovány v kontrastu s metodami vlastní kontroly. Hodnoty BSK lze stanovit i fotometricky.
Vyčerpávající informace o různých metodách stanovení biochemické spotřeby kyslíku (BSK) najdete v příručce WTW, kterou si můžete stáhnout zde.
Najdete tu i důležité produkty pro testování biologické rozložitelnosti.
Samokontrolní a respirometrické systémy BSK
U BSK způsobuje snížení množství kyslíku (spotřebovávaného mikroorganismy) určitý tlakový rozdíl, který se měří tlakovým senzorem. Praktické a snadno proveditelné. U některých systémů lze měřit i produkci metanu mikroorganismy.
WTW
Měřicí systémy Respirometric OxiTop® pro vlastní kontrolu BSK(5) (OxiTop®-I)
- Inteligentní digitální senzor OxiTop®-IDS s rozšířeným měřením BSK až do 400 000 mg/l, studie biologické rozložitelnosti, půdní respirace a metanu.
Produkty
Velp
Systém pouze pro BSK
Respirometric Sensor System 6
- BSK
- MaxiBMP (biochemický metanový potenciál)
- Analýza půdy –
- biologická rozložitelnost plastů
Produkty
Stanovení BSK ředěním
Stanovení BSK podle normy DIN EN 1899-1 (ISO 5815) DIN EN 1899-2 a standardní metody 5210 B.
Samočinný kyslíkový senzor StirrOx® G pro stanovení kyslíku v lahvích Karlsruhe umožňuje:
- konstantní průtok umožňující vysokou reprodukovatelnost
- Není nutná kalibrace nulového bodu
- Okamžitě připraveno k měření
Produkty
Fotometrická metoda pro stanovení BSK
Použití buněčného testu umožňuje snadné a účinné stanovení BSK podle modifikované Winklerovy metody.
Kalibrovaná analytická činidla pro zajištění bezpečnosti splňující všechny normy.
- Systém čárových kódů umožňuje rychlou a jednoduchou obsluhu
- Komplexní dokumentace kontroly kvality pro každý test
- Stále je nutná 5denní inkubace, ale s analýzou je spojeno méně manipulačních kroků než s jinými metodami
Produkty
Inkubátory pro měření BSK
Všechny metody měření BSK vyžadují uchovávání vzorků při teplotě 20 °C (68 °F) po dobu 5 dnů. Společnost Avantor nabízí široký sortiment inkubátorů s řízenou teplotou.
Velp Scientifica
1 model, FTC 120:
- Pevná teplota 20 °C
- 120 l
5 modelů, FOC Connect
- od 3 do 50 °C (0,5 °C)
- od 109 do 169 l
Produkty
WTW
5 modelů, TS:
- od 10 do 40 °C (0,5 °C)
- od 180 do 500 l
Termostatická nádoba, OxiTop® Krabice
- Pevná teplota 20 °C (0,5 °C)