Utěrky pro čisté prostory
Jsou neoddělitelnou součástí komplexního čištění při odstraňování kontaminantů, které nejsou běžně viditelné pouhým okem, a pomáhají udržovat základní hygienické podmínky společně s vizuálním dojmem čistoty.
Aby bylo čištění utěrkami pro čisté prostory účinné, musí mít schopnost v co nejkratším čase absorbovat širokou škálu povrchových kontaminantů, aniž by vytvářely další znečištění v podobě částic, vláken, iontů nebo mikrobiologické znečištění.
Požadavky čistých prostor se hodně liší, proto je nutné zvolit utěrky vhodné pro konkrétní použití. Různé materiály a struktury utěrek pro čisté prostory mají hlavní vliv na jejich technické vlastnosti a funkčnost.