Systém filtrace s tangenciálním tokem Minimate™
Systém filtrace s tangenciálním tokem Minimate™ zefektivňuje práci s laboratorními koncentracemi, odsolování a výměnu pufrů.
Obrázek z brožury pro oblast výzkumu, strana 10
- Systém v provedení „plug-and-play“ zahrnuje veškerý hardware, hadičky a armatury potřebné k rychlému spuštění TFF procesu
- Koncentrování a procesy diafiltrace lze provádět na stejném systému s minimálním zásahem ze strany obsluhy
- Nízkonákladové provedení − snadné čištění a opakované použití
Použití
- Koncentrování a odsolování proteinů, peptidů nebo nukleových kyselin (DNA, RNA, oligonukleotidy)
- Skvělá výtěžnost protilátek nebo rekombinantních proteinů z vyčištěných médií buněčných kultur
- Separace (frakcionace) velkých biomolekul od malých
- Koncentrování virů nebo vektorů genové terapie
- Příprava vzorků pro kolonovou chromatografii