Příprava vzorků pro biologické vědy
Centrifugační zařízení
Zajišťují rychlé zpracování vzorků s obvyklou výtěžností vyšší než 90 %
Nanosep®
Snadná a spolehlivá koncentrace a odsolování 50–500μl vzorků
Microsep™ Advance
Spolehlivá rychlá výtěžnost koncentrátů o objemu < 100 µl z počátečního objemu až 5 ml
Macrosep® Advance
Rychlé koncentrování až 20 ml cenného biologického vzorku bez jakýchkoliv ztrát
Použití
  • S proteiny a nukleovými kyselinami
  • Koncentrace
  • Výměna pufrů
  • Odsolování
  • Frakcionace
Filtrační destičky Acroprep Advance
Pro přípravu a detekční postupy u velkého množství vzorků
  • Nabízí konzistenci filtračních časů a vysokou výtěžnost vzorků a regeneraci perliček
  • K dispozici s různým uspořádáním membrán, s různými barvami destiček, objemem jamek a délkou výstupních špiček
  • Destičky jsou vyrobeny z chemicky odolného a biologicky inertního polypropylenu
  • Štítek s čárovým kódem série umožňuje použití automatických sledovacích systémů
Použití
  • Koncentrování, purifikace a odsolování proteinů a peptidů
  • Aplikace s využitím perliček a pryskyřice
  • Čištění hrubě frakcionovaných lyzátů
  • Purifikace pDNA, Gdna a místní RNA
  • Obecná filtrace
Katalog k prolistování